Przejdź do
MABF452
Przeciwciało anty-CD62L (L-selektyna) (mysz), PE-Cy7, klon MEL-14
clone MEL-14, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
L-selectin, CD62 antigen-like family member L, Leukocyte adhesion molecule 1, LAM-1, Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1, LECAM1, Lymph node homing receptor, Lymphocyte antigen 22, Ly-22, Lymphocyte surface MEL-14 antigen, CD62L
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
MEL-14, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
1170,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 czerwca 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MEL-14, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
General description
Przeciwciało MEL-14 jest specyficzne dla mysiego CD62L, znanego również jako L-Selektyna, cząsteczki adhezji komórkowej, która ułatwia "toczenie się" limfocytów na aktywowanym śródbłonku naczyniowym i naprowadzanie do żyłek o wysokim śródbłonku (HEV), gdy komórki odpornościowe przenoszą się z krwi do tkanek obwodowych. L-selektyna jest członkiem rodziny cząsteczek selektyn, które działają razem z rodziną cząsteczek adhezyjnych integryn, pośrednicząc w interakcjach leukocytów ze śródbłonkiem. L-selektyna jest charakterystycznie wyrażana przez neutrofile i znajduje się również na limfocytach B, monocytach, granulocytach i na różnych poziomach na komórkach T naiwnych, efektorowych i pamięci. Przeciwciało MEL-14 może być stosowane jako fenotypowy marker ekspresji CD62L na różnych typach komórek odpornościowych. Należy pamiętać, że sama CD62L (L-selektyna) jest również określana w literaturze jako MEL-14.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne Anti-CD62L (L-Selectin) (mysie), PE-Cy7, klon MEL-14 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD62L (L-Selectin).
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 µg of this antibody detected CD62L (L-Selectin) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABF717MABF716MABF365
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
mouse
species reactivity
human, mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
mouse ... Sell(20343)
Gene Information
human ... ITGAM(3684)
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
clone
MEL-14, monoclonal
clone
M1/70, monoclonal
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE-Cy7
conjugate
PE
conjugate
PE-Cy7
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
biological source
rat
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c