Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA017937
Sigma-Aldrich
Anti-NUP93 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-93 kDa nucleoporin, Anti-Nuclear pore complex protein Nup93, Anti-Nucleoporin Nup93
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
VERNLQEIQQAGERLRSRTLTRTSQETADVKASVLLGSRGLDISHISQRLESLSAATTFEPLEPVKDTDIQGFLKNEKDNALLSAIEESRKRTFGMAEEYHRESMLVEWEQVKQRI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUP93(9688)
Opis ogólny
Nukleoporyna 93 kDa (NUP93) jest jednym z białek porów jądrowych. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 16.
Immunogen
Nuclear pore complex protein Nup93 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Nukleoporyna 93kDa (NUP93) oddziałuje z innymi białkami i odgrywa ważną rolę w utrzymaniu struktury porów jądrowych. Wraz z kompleksem stanowi barierę przepuszczalności. Podkompleks NUP93 składa się z wielu nukleoporyn i jest osadzony w kompleksie porów jądrowych (NPC). Działa jako miejsce zakotwiczenia dla innego subkompleksu obejmującego NUP62. Podczas apoptozy NUP93 i inne białko podlegają degradacji, w której pośredniczą kaspazy.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73951
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monika Patre et al.
The Journal of biological chemistry, 281(2), 1296-1304 (2005-11-16)
Caspases were recently implicated in the functional impairment of the nuclear pore complex during apoptosis, affecting its dual activity as nucleocytoplasmic transport channel and permeability barrier. Concurrently, electron microscopic data indicated that nuclear pore morphology is not overtly altered in
Tung D Nguyen et al.
Aging cell, 23(4), e14095-e14095 (2024-02-13)
As the innermost lining of the vasculature, endothelial cells (ECs) are constantly subjected to systemic inflammation and particularly vulnerable to aging. Endothelial health is hence vital to prevent age-related vascular disease. Healthy ECs rely on the proper localization of transcription
Paul M Ridker et al.
Circulation. Cardiovascular genetics, 2(1), 26-33 (2009-12-25)
Recent trial data have challenged the hypothesis that cholesteryl ester transfer protein (CETP) and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) have causal roles in atherothrombosis. One method to evaluate this issue is to examine whether polymorphisms in the CETP gene that impact
Nishanth Belugali Nataraj et al.
Cell reports, 38(8), 110418-110418 (2022-02-24)
By establishing multi-omics pipelines, we uncover overexpression and gene copy-number alterations of nucleoporin-93 (NUP93), a nuclear pore component, in aggressive human mammary tumors. NUP93 overexpression enhances transendothelial migration and matrix invasion in vitro, along with tumor growth and metastasis in animal