Kluczowe dokumenty
HPA017856
Sigma-Aldrich
Anti-AS3MT antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Arsenite methyltransferase, Anti-Methylarsonite methyltransferase, Anti-Methyltransferase, Anti-S-adenosyl-L- methionine:arsenic(III
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
VLQEAYRVLKHGGELYFSDVYTSLELPEEIRTHKVLWGECLGGALYWKELAVLAQKIGFCPPRLVTANLITIQNKELERVIGDCRFVSATFRLFKHSKTGPTKRCQVIYNGGITGHEKELMFDANFTFKEGEIVEVDEETAAILK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AS3MT(57412)
Opis ogólny
Metylotransferaza arsenu (AS3MT) jest enzymem metylującym arsen. Kodujący go gen znajduje się na chromosomie 10 i ma 11 eksonów.
Immunogen
metylotransferaza arseninowa
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Metylotransferaza arsenu (AS3MT) odgrywa ważną rolę w metabolizowaniu arsenu. Katalizuje metylację arsenu i kwasu monometyloarsonowego (MMA), dając początek metylowanym gatunkom arsenu. S-adenozylometionina (SAM) działa jako donor metylu w tych reakcjach. Genetyczna zmiana stanu utlenienia (+3) AS3MT została powiązana ze zwiększonym stężeniem MMA w moczu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72527
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Brandon L Pierce et al.
International journal of epidemiology, 42(6), 1862-1871 (2014-02-19)
Arsenic exposure through drinking water is a serious global health issue. Observational studies suggest that individuals who metabolize arsenic efficiently are at lower risk for toxicities such as arsenical skin lesions. Using two single nucleotide polymorphisms(SNPs) in the 10q24.32 region
Alba Hernández et al.
Mutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis, 759, 51-55 (2013-12-24)
Arsenic(III)methyltransferase (AS3MT) has been demonstrated to be the key enzyme in the metabolism of arsenic as it catalyses the methylation of arsenite and monomethylarsonic acid (MMA) to form methylated arsenic species, which have higher toxic and genotoxic potential than the
Karin S Engström et al.
PloS one, 8(1), e53732-e53732 (2013-01-24)
Arsenic is a very potent toxicant. One major susceptibility factor for arsenic-related toxicity is the efficiency of arsenic metabolism. The efficiency, in turn, is associated with non-coding single nucleotide polymorphisms (SNPs) in the arsenic methyltransferase AS3MT on chromosome 10q24. However
Karin S Engström et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 56(1), 60-69 (2014-08-27)
Exposure to inorganic arsenic increases the risk of basal cell carcinoma (BCC). Arsenic metabolism is a susceptibility factor for arsenic toxicity, and specific haplotypes in arsenic (+3 oxidation state) methyltransferase (AS3MT) have been associated with increased urinary fractions of the