Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017293
Sigma-Aldrich
Anti-SCN4B antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-LQT10
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LLPCTFSSCFGFEDLHFRWTYNSSDAFKILIEGTVKNEKSDPKVTLKDDDRITLVGSTKEKMNNISIVLRDLEFSDTGKYTCHVKNPKENNLQHHATIFLQVV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SCN4B(6330)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SCN4B (kanał sodowy, bramkowany napięciem, typ IV, podjednostka β) jest 250kDa bramkowanym napięciem kanałem sodowym (Nav) kompleksu sygnalizacyjnego kanałuNav. Składa się z odciętej sekwencji sygnałowej, zewnątrzkomórkowego fałdu podobnego do Ig, segmentu transbłonowego i krótkiego wewnątrzkomórkowego C-końcowego ogona. Ulega ekspresji w neuronach w mózgu, rdzeniu kręgowym i niektórych neuronach czuciowych.
Immunogen
Sodium channel subunit beta-4 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SCN4B (kanał sodowy, bramkowany napięciem, typ IV, podjednostka β) odgrywa kluczową rolę w komunikacji komórkowej. Wpływa na gradient napięcia przezbłonowego w celu prawidłowego przesyłania wiadomości komórkowych na duże odległości. Jest to wielofunkcyjna jednoprzekaźnikowa glikoproteina związana z kilkoma aktywnościami kanału sodowego, takimi jak utrzymanie właściwości bramkowania kanałów jonowych bramkowanych napięciem, regulacja ruchu kanałuNav, a także jego poziomów ekspresji oraz ułatwianie adhezji i migracji komórek. Odgrywa również ważną rolę w interakcjach białko-białko. Mutacja w SCN4B powoduje rodzinne migotanie przedsionków i wrodzony zespół długiego QT.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72269
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruo-Gu Li et al.
International journal of molecular medicine, 32(1), 144-150 (2013-04-23)
Atrial fibrillation (AF) represents the most common form of sustained cardiac arrhythmia and accounts for substantial morbidity and mortality. Mutations in the cardiac sodium channel α, β1, β2 and β3 subunit genes (SCN5A, SCN1B, SCN2B and SCN3B) have been associated
Argelia Medeiros-Domingo et al.
Circulation, 116(2), 134-142 (2007-06-27)
Congenital long-QT syndrome (LQTS) is potentially lethal secondary to malignant ventricular arrhythmias and is caused predominantly by mutations in genes that encode cardiac ion channels. Nearly 25% of patients remain without a genetic diagnosis, and genes that encode cardiac channel
Adélaïde Doray et al.
Cells, 10(7) (2021-07-03)
The SCN4B gene, coding for the NaVβ4 subunit of voltage-gated sodium channels, was recently found to be expressed in normal epithelial cells and down-regulated in several cancers. However, its function in normal epithelial cells has not been characterized. In this
Emeline Bon et al.
Nature communications, 7, 13648-13648 (2016-12-06)
The development of metastases largely relies on the capacity of cancer cells to invade extracellular matrices (ECM) using two invasion modes termed 'mesenchymal' and 'amoeboid', with possible transitions between these modes. Here we show that the SCN4B gene, encoding for
John Gilchrist et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(51), E5016-E5024 (2013-12-04)
Voltage-gated sodium (Nav) channels are embedded in a multicomponent membrane signaling complex that plays a crucial role in cellular excitability. Although the mechanism remains unclear, β-subunits modify Nav channel function and cause debilitating disorders when mutated. While investigating whether β-subunits