Merck
HPA014909
Sigma-Aldrich
Anti-ZFPL1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein MCG4, Anti-Zinc finger protein-like 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DEVVSPEPEPLNTSDFSDWSSFNASSTPGPEEVDSASAAPAFYSQAPRPPASPGRPEQHTVIHMGNPEPLTHAPRKVYDTRDDDRTPGLHGDCDDDKYRRRPALGWLARLLRSRAGSRKR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZFPL1(7542)
Opis ogólny
ZFPL1 (zinc finger protein-like 1) jest białkiem błonowym i tworzy strukturalną część aparatu Golgiego. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 11q13 i koduje białko o przewidywanej długości 310 aminokwasów. Białko to zawiera zarówno domeny podobne do palca cynkowego, jak i motywy podobne do suwaka leucynowego. Domeny palca cynkowego są obecne na N-końcu. Jego masa cząsteczkowa wynosi 34 kDa, a jego domena transbłonowa znajduje się na C-końcu. Jest to fosfoproteina o szerokim zakresie ekspresji tkankowej.
Immunogen
Zinc finger protein-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ZFPL1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence[1] and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ZFPL1 (zinc finger protein-like 1) oddziałuje z GM130, które jest białkiem macierzy cis-Golgi. Dzięki tej interakcji utrzymuje integralność i strukturę cis-Golgi po złożeniu. Jest niezbędny do transportu wirusa pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej G (VSV-G) z retikulum endoplazmatycznego do ciał Golgiego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72298
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Paloma Navarro Negredo et al.
Nature communications, 9(1), 596-596 (2018-02-11)
Vesicluar transport of proteins from endosomes to the trans-Golgi network (TGN) is an essential cellular pathway, but much of its machinery is still unknown. A screen for genes involved in endosome-to-TGN trafficking produced two hits, the adaptor protein-1 (AP-1 complex)
J W Höppener et al.
Genomics, 50(2), 251-259 (1998-07-08)
In the process of identification of the multiple endocrine neoplasia type 1 gene, which was recently published, we isolated a novel gene in the 11q13 region. This gene (named ZFPL1, for zinc-finger protein-like 1) is expressed strongly in the exocrine
Hazel Stewart et al.
EMBO reports, 24(12), e57224-e57224 (2023-10-11)
The antiviral restriction factor, tetherin, blocks the release of several different families of enveloped viruses, including the Coronaviridae. Tetherin is an interferon-induced protein that forms parallel homodimers between the host cell and viral particles, linking viruses to the surface of
Chi-Fang Chiu et al.
The EMBO journal, 27(7), 934-947 (2008-03-08)
The Golgi apparatus occupies a central position within the secretory pathway, but the molecular mechanisms responsible for its assembly and organization remain poorly understood. We report here the identification of zinc finger protein-like 1 (ZFPL1) as a novel structural component
Alison K Gillingham et al.
eLife, 8 (2019-07-12)
The GTPases of the Ras superfamily regulate cell growth, membrane traffic and the cytoskeleton, and a wide range of diseases are caused by mutations in particular members. They function as switchable landmarks with the active GTP-bound form recruiting to the