Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA017006
Sigma-Aldrich
Anti-AFM antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Afamin precursor, Anti-Alpha-Alb, Anti-Alpha-albumin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:2500- 1:5000
sekwencja immunogenna
INSNKDDRPKDLSLREGKFTDSENVCQERDADPDTFFAKFTFEYSRRHPDLSIPELLRIVQIYKDLLRNCCNTENPPGCYRYAEDKFNETTEKSLKMVQQECKHFQNLGKDGLKYHYLIRLTKIAPQLSTEEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AFM(173)
Opis ogólny
AFM (afamina) jest glikoproteiną wiążącą witaminę E o masie 75 kDa, należącą do rodziny genów albuminy. Składa się z czterech lub pięciu potencjalnych miejsc N-glikozylacji. U ludzi jest syntetyzowana przez komórki śródbłonka naczyń mózgowych i ulega ekspresji w ludzkim osoczu.
Immunogen
Afamin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
AFM (afamina) posiada specyficzne powinowactwo wiązania dla dwóch form witaminy E, α-tokoferolu i γ-tokoferolu. Przenosi obie formy witaminy E przez płyny ustrojowe, takie jak ludzkie osocze i płyn pęcherzykowy w określonych warunkach, co przyczynia się do transportu witaminy E. Doniesiono, że AFM może odgrywać rolę w płodności i ochronie układu nerwowego. Zwiększony poziom AFM powoduje insulinooporność i zaburzenia metaboliczne, zespół policystycznych jajników.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86798
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beata Seeber et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 12, 88-88 (2014-09-12)
High plasma concentrations of the vitamin E-binding protein afamin have been previously shown to be associated with insulin resistance and metabolic syndrome. We set out to determine whether the concentration of afamin in the serum of women with polycystic ovarian
Andreas F Voegele et al.
Biochemistry, 41(49), 14532-14538 (2002-12-05)
Human plasma afamin, the fourth member of the albumin gene family, is shown to be a specific binding protein for vitamin E. A radio ligand-binding assay followed by Scatchard and Hill analysis are used to show that afamin has a
Carsten Behr Andersen et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 38(9), 2254-2267 (2018-07-14)
Objective- Porosity of the intraluminal thrombus (ILT) is believed to convey biologically active components from the bloodstream toward the aneurismal wall. Accumulation of molecules in the abdominal aortic aneurysmatic tissue may influence vascular protein turnover and regulate abdominal aortic aneurysm
Lidija Jerkovic et al.
Journal of proteome research, 4(3), 889-899 (2005-06-15)
Hydrophobic vitamins are transported in human plasma and extravascular fluids by carrier proteins. No specific protein has been described so far for vitamin E, which plays a crucial role in protecting against oxidative damage and disease. We report here the