Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA016965
Sigma-Aldrich
Anti-EIF4G2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab2
Synonim(y):
Anti-DAP-5, Anti-Death-associated protein 5, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2, Anti-eIF-4-gamma 2, Anti-eIF-4G 2, Anti-eIF4G 2, Anti-p97
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KYSSLYAQLCLRLAEDAPNFDGPAAEGQPGQKQSTTFRRLLISKLQDEFENRTRNVDVYDKRENPLLPEEEEQRAIAKIKMLGNIKFIGELGKLDLIHESILHKCIKTLLEKKKRVQLKDMGEDLECLCQIMRTVGPRLDHERAKS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4G2(1982)
Opis ogólny
EIF4G2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4, γ2) to białko rusztowania o masie 97 kDa należące do rodziny eukariotycznych czynników inicjacji translacji 4G. Jest ono głównie związane z niezależną od czapeczki translacją białek. Na C-końcu znajdują się cztery domeny HEAT (Huntingtin, EF3, PP2A i TOR1) wraz z konserwowanymi aromatycznymi i kwaśnymi polami.
Immunogen
Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
EIF4G2 (eukariotyczny czynnik inicjacji translacji 4, γ2) jest rozszczepiany przez kaspazę podczas apoptozy, która usuwa kwaśne reszty w motywie AA-box. Rozszczepienie przez kaspazę ułatwia translację mRNA. Działa jako represor transkrypcji zarówno w procesach translacji zależnych od czapeczki, jak i niezależnych. Hamuje translację poprzez wytwarzanie nieaktywnych translacyjnie kompleksów, takich jak eIF4A i eIF3.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70219
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Noa Liberman et al.
Journal of molecular biology, 383(3), 539-548 (2008-08-30)
DAP5/p97 (death-associated protein 5) is a member of the eukaryotic translation initiation factor 4G family. It functions as a scaffold protein promoting cap-independent translation of proteins. During apoptosis, DAP5/p97 is cleaved by caspases at position 792, yielding an 86-kDa C-terminal
H Imataka et al.
The EMBO journal, 16(4), 817-825 (1997-02-17)
Translation initiation in eukaryotes is facilitated by the cap structure, m7GpppN (where N is any nucleotide). Eukaryotic translation initiation factor 4F (eIF4F) is a cap binding protein complex that consists of three subunits: eIF4A, eIF4E and eIF4G. eIF4G interacts directly
N Levy-Strumpf et al.
Molecular and cellular biology, 17(3), 1615-1625 (1997-03-01)
A functional approach to gene cloning was applied to HeLa cells in an attempt to isolate cDNA fragments which convey resistance to gamma interferon (IFN-gamma)-induced programmed cell death. One of the rescued cDNAs, described in this work, was a fragment
Crystal structure of the C-terminal region of human p97/DAP5.
Shilong Fan et al.
Proteins, 78(10), 2385-2390 (2010-06-15)
Amelia Pizzella et al.
Molecular neurobiology, 61(7), 4318-4334 (2023-12-13)
Cystatin B (CSTB) is a small protease inhibitor protein being involved in cell proliferation and neuronal differentiation. Loss-of-function mutations in CSTB gene cause progressive myoclonic epilepsy 1 (EPM1). We previously demonstrated that CSTB is locally synthesized in synaptic nerve terminals