Kluczowe dokumenty
HPA015716
Sigma-Aldrich
Anti-PDZD8 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PDZ domain-containing protein 8, Anti-Sarcoma antigen NY-SAR-84/NY-SAR- 104
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SCLFDIEACHRYLNIALWCRDPFKLGGLICLGHVSLKLEDVALGCLATSNTEYLSKLRLEAPSPKAIVTRTALRNLSMQKGFNDKFCYGDITIHFKYLKEGESDHHVVTNVEKEKEPHLVEEVSVLPKEEQFVGQMGLTENKHSFQDTQF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDZD8(118987)
Immunogen
PDZ domain-containing protein 8 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Domena PDZ zawierająca 8 (PDZD8) jest nowym białkiem oddziałującym z moesiną, które pomaga w regulacji odwarstwiania kapsydu HIV-1. Nadekspresja tego genu sprzyja inicjacji odwrotnej transkrypcji i infekcji przez pseudotypowe retrowirusy, podczas gdy knockdown tego genu zmniejsza infekcję HIV-1. Służy jako pozytywny mediator infekcji retrowirusowej i jest zdolny do wiązania się z białkami kapsydu różnych retrowirusów.[1]
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72163
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keiko Morita et al.
iScience, 25(12), 105612-105612 (2022-12-06)
Dyslipidemia including the accumulation of cholesteryl esters (CEs) in the brain is associated with neurological disorders, although the underlying mechanism has been unclear. PDZD8, a Rab7 effector protein, transfers lipids between endoplasmic reticulum (ER) and Rab7-positive organelles and thereby promotes
Charles Alexander Guth et al.
Journal of virology, 88(9), 4612-4623 (2014-02-21)
Following human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) entry into the host cell, the viral capsid gradually disassembles in a process called uncoating. A proper rate of uncoating is important for reverse transcription of the HIV-1 genome. Host restriction factors such
Matthew S Henning et al.
Journal of virology, 84(17), 8990-8995 (2010-06-25)
In a yeast two-hybrid screen for cellular factors that could interact with human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) Gag protein, we identified PDZD8 and confirmed the interaction by coimmunoprecipitation (co-IP). PDZD8 overexpression promoted the initiation of reverse transcription and increased
Philipp Walch et al.
Cell host & microbe, 29(8), 1316-1332 (2021-07-09)
Intracellular bacterial pathogens inject effector proteins to hijack host cellular processes and promote their survival and proliferation. To systematically map effector-host protein-protein interactions (PPIs) during infection, we generated a library of 32 Salmonella enterica serovar Typhimurium (STm) strains expressing chromosomally
Shijian Zhang et al.
Virology, 481, 73-78 (2015-03-17)
PDZD8 can bind the capsid proteins of different retroviruses, and transient knockdown of PDZD8 results in a decrease in the efficiency of an early, post-entry event in the retrovirus life cycle. Here we used the CRISPR-CAS9 system to create cell