Kluczowe dokumenty
HPA015667
Sigma-Aldrich
Anti-RASGRP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CalDAG-GEFI, Anti-Calcium and DAG-regulated guanine nucleotide exchange factor I, Anti-Cdc25-like protein, Anti-F25B33 kinase-like protein, Anti-HCDC25L, Anti-RAS guanyl-releasing protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
DDSGKVRDPQLVRMFLMMHPWYIPSSQLAAKLLHIYQQSRKDNSNSLQVKTCHLVRYWISAFPAEFDLNPELAEQIKELKALLDQEGNRRHSSLIDIDSVPTYKWKRQVTQRNPV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RASGRP2(10235)
Immunogen
RAS guanyl-releasing protein 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko uwalniające guanyl RAS 2 (czynnik wymiany nukleotydów guaninowych reagujący na wapń i diacyloglicerol) jest białkiem kodowanym przez gen RASGRP2 u ludzi. Koduje ono regulowany wapniem i DAG czynnik wymiany guaniny-1 (CalDAG-GEFI), który działa jako nowy kandydat do zapobiegania zakrzepicy. CalDAG-GEFI ulega ekspresji głównie w prążkowiu i strukturach węchowych oraz głębokich warstwach korowych i może służyć jako kluczowy regulator wewnątrzkomórkowy. W komórkach śródbłonka zwiększa żywotność komórek i adhezję komórka-matryca poprzez zwiększenie ekspresji Ras i aktywację Rap1.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72501
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Junichi Takino et al.
Cell adhesion & migration, 7(3), 262-266 (2013-04-09)
Ras guanyl nucleotide releasing proteins (RasGRPs) are guanine nucleotide exchange factors that activate Ras and Rap. We recently reported that xrasgrp2, which is a homolog of the human rasgrp2, plays a role in vasculogenesis and/or angiogenesis during early development of
Human CalDAG-GEFI gene (RASGRP2) mutation affects platelet function and causes severe bleeding.
Canault M, Ghalloussi D, Grosdidier C, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 211(7), 1349-1362 (2014)
Kentaro Nagamine et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 33(7), 1138-1142 (2010-07-08)
Ras guanyl nucleotide-releasing protein 2 (RASGRP2) is a calcium- and diacylglycerol-responsive guanine nucleotide exchange factor. Previously, we reported that XRASGRP2, a homolog of human RASGRP2, is expressed in the vascular region of the Xenopus embryo during embryogenesis. Here, we report
S Toki et al.
The Journal of comparative neurology, 437(4), 398-407 (2001-08-15)
CalDAG-GEFI and CalDAG-GEFII (identical to RasGRP) are novel, brain-enriched guanine nucleotide exchange factors (GEFs) that can be stimulated by calcium and diacylglycerol and that can activate small GTPases, including Ras and Rap1, molecules increasingly recognized as having signaling functions in