Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA015597
Sigma-Aldrich
Anti-PLCE1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase epsilon-1, Anti-PLC-epsilon-1, Anti-Pancreas-enriched phospholipase C, Anti-Phosphoinositide-specific phospholipase C epsilon-1, Anti-Phospholipase C-epsilon-1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
MGISPLGNQSVIIETGRAHPDSRRAVFHFHYEVDRRMSDTFCTLSENLILDDCGNCVPLPGGEEKQKKNYVAYTCKLMELAKNCDNKNEQLQCDHCDTLNDKYFCFEGSCEKVDMVYSGDSFCRKDFTDSQAAKT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLCE1(51196)
Immunogen
1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase epsilon-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Fosfodiesteraza epsilon-1 1-fosfatydyloinozytolo-4,5-bisfosforanu jest enzymem kodowanym przez gen PLCE1 u ludzi i należy do rodziny fosfolipaz. Gen ten koduje nowy efektor białkowy związany z ras, który pomaga w pośredniczeniu w wpływie R-Ras na cytoszkielet aktyny, a także na wypukłość błony. Odgrywa kluczową rolę w kancerogenezie i progresji kilku nowotworów (takich jak rak przełyku, rak żołądka). Działa jako onkogen i reguluje białka, które kontrolują cykl komórkowy i apoptozę, prowadząc w ten sposób do raka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72657
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhen-Xing Liang et al.
Molecular cancer, 20(1), 103-103 (2021-08-21)
Constitutive activation of nuclear factor-κB (NF-κB) signaling plays a key role in the development and progression of colorectal carcinoma (CRC). However, the underlying mechanisms of excessive activation of NF-κB signaling remain largely unknown. We used high throughput RNA sequencing to
Manzoor Ahmad Malik et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(10), 4319-4323 (2014-06-18)
Phospholipase C epsilon 1 (PLCE1) encodes a member of the phospholipase family of proteins that play crucial roles in carcinogenesis and progression of several cancers including esophageal cancer (EC). In two large scale genome-wide association studies (GWAS) single nucleotide polymorphisms
Masahiro Wakita et al.
The Journal of biological chemistry, 291(24), 12586-12600 (2016-04-08)
Phospholipase Cϵ (PLCϵ), an effector of Ras and Rap small GTPases, plays a crucial role in inflammation by augmenting proinflammatory cytokine expression. This proinflammatory function of PLCϵ is implicated in its facilitative role in tumor promotion and progression during skin
Li Zhao et al.
Asian Pacific journal of cancer prevention : APJCP, 15(13), 5437-5442 (2014-07-22)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is one of the most malignancies with a poor prognosis. The phospholipase C? gene (PLCE1) encodes a novel ras-related protein effector mediating the effects of R-Ras on the actin cytoskeleton and membrane protrusion. However, molecular
Jie Yu et al.
Human pathology, 88, 7-17 (2018-12-12)
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC) is a highly invasive disease with a poor long-term survival rate. Although there has been progress in understanding the pathogenesis of ESCC, there are currently no molecular biomarkers that are used in routine clinical practices