Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA014907
Sigma-Aldrich
Anti-PDZK1IP1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-17 kDa membrane-associated protein, Anti-PDZK1-interacting protein 1, Anti-Protein DD96
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QEEPEPAHMILTVGNKADGVLVGTDGRYSSMAASFRSSEHENAYENVPEEEGKVRST
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
PDZK1IP1 (PDZK1 interacting protein 1) jest nieglikozylowanym białkiem błonowym, które znajduje się w błonie plazmatycznej i ciałach Golgiego. Ma hydrofobowy N-końcowy 13 reszt, tworząc domenę wiążącą PDZ i dwa regiony transbłonowe. Masa cząsteczkowa tego białka wynosi 17 kDa i ulega znacznej ekspresji tylko w normalnej nerce, w komórkach nabłonka kanalików proksymalnych.
Immunogen
PDZK1-interacting protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PDZK1IP1 (PDZK1 interacting protein 1) działa jako kotwica dla białka PDZK1 (PDZ domain containing 1), a w kanalikach proksymalnych nerek oddziałuje z kompleksem NaPi-IIa/PDZK1. W ludzkich komórkach nowotworowych ułatwia zależny od Na transport mannozy i glukozy poprzez interakcję z transporterami SGLT. Amplifikacja mRNA prowadzi do jego podwyższonego poziomu w wielu ludzkich nowotworach, co wiąże się z progresją guza, co zaobserwowano w raku piersi, jajnika i prostaty. Nadekspresja tego genu w nowotworach wiąże się z dobrym rokowaniem. Białko to indukuje szlak PI3K/AKT, co prowadzi do zapobiegania apoptozie indukowanej przez Myc. Jego domena wiążąca PDZ jest odpowiedzialna za jego zdolność do zwiększania reaktywnych form tlenu (ROS), co z kolei jest związane z nowotworzeniem.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72299
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lucile Massenet-Regad et al.
iScience, 26(12), 108367-108367 (2023-11-29)
Cellular crosstalk in the tumor microenvironment (TME) is still largely uncharacterized, while it plays an essential role in shaping immunosuppression or anti-tumor response. Large-scale analyses are needed to better decipher cell-cell communication in cancer. In this work, we used original
Royce W Zhou et al.
Nature communications, 13(1), 6041-6041 (2022-10-18)
Tumors exhibit enhancer reprogramming compared to normal tissue. The etiology is largely attributed to cell-intrinsic genomic alterations. Here, using freshly resected primary CRC tumors and patient-matched adjacent normal colon, we find divergent epigenetic landscapes between CRC tumors and cell lines.
Maria V Guijarro et al.
Carcinogenesis, 28(10), 2096-2104 (2007-06-06)
Tumorigenesis occurs when the mechanisms involved in the control of tissue homeostasis are disrupted and cells stop responding to physiological signals. Therefore, genes capable of desensitizing tumoral cells from physiological signals may provide a selective advantage within the tumoral mass
Maria V Guijarro et al.
Carcinogenesis, 28(12), 2443-2450 (2007-08-07)
MAP17 is a non-glycosylated membrane-associated protein that has been shown to be over-expressed in human carcinomas, suggesting a possible role of this protein in tumorigenesis. However, very little is known about the molecular mechanism mediating the possible tumor promoting properties
Marco Perez et al.
PloS one, 8(2), e56169-e56169 (2013-02-19)
MAP17 is a membrane-associated protein that is overexpressed in human tumors. Because the expression of MAP17 increases reactive oxygen species (ROS) generation through SGLT1 in cancer cells, in the present work, we investigated whether MAP17 and/or SGLT1 might be markers