Merck
HPA014589
Sigma-Aldrich
Anti-TOMM70 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
KIAA0719, TOM70, TOMM70A
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PLLSTQDFNMAADIDPQNADVYHHRGQLKILLDQVEEAVADFDECIRLRPESALAQAQKCFALYRQAYTGNNSSQIQAAMKGFEEVIKKFPRCAEGYALYAQALTDQQQFGKADEMYDKCIDLEPDNATT
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOMM70A(9868)
Opis ogólny
TOMM70A (translocase of outer mitochondrial membrane 70 homolog A) jest ludzkim ortologiem białka Tom70 występującego w drożdżach. Gen ten mapuje się na ludzkim chromosomie 3q13.1-q13.2, zajmuje ~37kb i składa się z 12 eksonów. Kodowane białko ma wszechobecny wzór ekspresji u ludzi. Jest składnikiem mitochondrialnego kompleksu TOM (translocase of outer membrane), który obejmuje również kompleks porów importowych i Tom20. Zawiera jedną domenę zaciskową TPR (tetratricopeptide repeat) w regionie cytoplazmatycznym i należy do rodziny ko-chaperonów TPR.
Immunogen
translokaza zewnętrznej błony mitochondrialnej 70 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TOMM70A antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
TOMM70A (translocase of outer mitochondrial membrane 70 homolog A) tworzy część mitochondrialnego kompleksu TOM (translocase of outer membrane), gdzie preferuje preproteiny z wewnętrznymi sekwencjami docelowymi, które mają charakter hydrofobowy. Domena TPR (tetratricopeptide repeat) tego białka dokuje motywy C-termius EEVD białek chaperonowych Hsp70 i Hsp90 i tworzy kompleks wielochaperonowy, który wiąże się z preproteinami i zapobiega ich agregacji. Ekspresja tego białka jest indukowana przez białko niestrukturalne (NS) 3 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV). TOMM70A jest zatem związany z odpowiedzią apoptotyczną na HCV. Oddziałuje z białkiem IRF3 i powoduje apoptozę w obecności wirusa Sendai. Działa również jako receptor importu dla kinazy 1 indukowanej przez PTEN (PINK1), genu związanego z chorobą Parkinsona (PD).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72919
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hiroki Kato et al.
PloS one, 8(3), e58435-e58435 (2013-03-09)
PTEN induced kinase 1 (PINK1) is a serine/threonine kinase in the outer membrane of mitochondria (OMM), and known as a responsible gene of Parkinson's disease (PD). The precursor of PINK1 is synthesized in the cytosol and then imported into the
Angela M Edmonson et al.
Cell communication & adhesion, 9(1), 15-27 (2002-08-31)
Functional mitochondria require up to 1000 proteins to function properly, with 99% synthesized as precursors in the cytoplasm and transported into the mitochondria with the aid of cytosolic chaperones and mitochondrial translocators (import components). Proteins to be imported are chaperoned
Takashi Takano et al.
Journal of medical virology, 83(5), 801-809 (2011-03-18)
The localization of hepatitis C virus (HCV) proteins in cells leads to several problems. The translocase of outer mitochondrial membrane 70 (TOM70) is a mitochondrial import receptor. In this study, TOM70 expression was induced by HCV infection. TOM70 overexpression induced
Lisandra M Gava et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 513(2), 119-125 (2011-07-26)
A large majority of the 1000-1500 proteins in the mitochondria are encoded by the nuclear genome, and therefore, they are translated in the cytosol in the form and contain signals to enable the import of proteins into the organelle. The
Anna C Y Fan et al.
The Journal of biological chemistry, 286(37), 32208-32219 (2011-07-21)
The mitochondrial import receptor Tom70 contains a tetratricopeptide repeat (TPR) clamp domain, which allows the receptor to interact with the molecular chaperones, Hsc70/Hsp70 and Hsp90. Preprotein recognition by Tom70, a critical step to initiate import, is dependent on these cytosolic