Kluczowe dokumenty
HPA014483
Sigma-Aldrich
Anti-ZDHHC20 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DHHC-20, Anti-Palmitoyltransferase ZDHHC20, probable, Anti-Zinc finger DHHC domain-containing protein 20
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
SKEFYLSNSEKERYEKEFSQERQQEILRRAARALPIYTTSASKTIRYCEKCQLIKPDRAHHCSACDSCILKMDHHCPWVNNCV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko 20 zawierające domenę DHHC palca cynkowego (ZDHHC20), określane również jako DHHC-20, jest homologiczne do Pfa3 drożdży. Jest zlokalizowane w błonie plazmatycznej. ZDHHC20 ulega ekspresji w łożysku, jądrach, sercu, mózgu, leukocytach, wątrobie, płucach i grasicy. Zwiększoną ekspresję tego białka zaobserwowano w ludzkich nowotworach, takich jak jajnik, pierś i prostata.
Immunogen
Palmitoyltransferase ZDHHC20, probable recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Białko 20 zawierające domenę DHHC palca cynkowego (ZDHHC20) wykazuje aktywność acylotransferazy palmitoilowej (PAT) wobec N-końcowo mirystoilowanych i palmitoilowanych białek. Zwiększona ekspresja ZDHHC20 zwiększa proliferację komórek w pożywce o niskiej zawartości siarki. Zaangażowanie tego białka w transformację komórkową i jego aktywność palmitoilacji, która jest wymagana dla aktywności kilku białek zaangażowanych w kancerogenezę, sugeruje jego rolę w raku.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73172
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ewa Stypulkowski et al.
Science signaling, 11(511) (2018-01-04)
Asymmetric cell division results in two distinctly fated daughter cells. A molecular hallmark of asymmetric division is the unequal partitioning of cell fate determinants. We have previously established that growth factor signaling promotes protein depalmitoylation to foster polarized protein localization
Jeremiah M Draper et al.
Molecular membrane biology, 27(2-3), 123-136 (2010-03-26)
Palmitoylation is required for the activities of several cancer-associated proteins, making the palmitoyl acyltransferase (PAT) enzymes that catalyze these reactions potential targets for anticancer therapeutics. In this study, we sought to identify and characterize a human PAT with activity toward