Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA012756
Sigma-Aldrich
Anti-PTGER4 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-PGE receptor, EP4 subtype, Anti-Prostaglandin E2 receptor EP4 subtype, Anti-Prostanoid EP4 receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
AASVASRGHPAASPALPRLSDFRRRRSFRRIAGAEIQMV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTGER4(5734)
Opis ogólny
Receptor prostaglandyny E2 podtypu EP4 (PTGER4) jest heptahelikalnym receptorem sprzężonym z białkiem G. Należy do nadrodziny receptorów siedmioprzekaźnikowych. Kodujący go gen znajduje się na ramieniu chromosomu 5p.
Immunogen
Prostaglandin E2 receptor EP4 subtype recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-PTGER4 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Receptor prostaglandyny E2 podtypu EP4 (PTGER4) jest zaangażowany w działanie przeciwzapalne poprzez wiązanie swojego liganda prostaglandyny E2 w makrofagach. Ta interakcja między ligandem a receptorem zwiększa wewnątrzkomórkowy cykliczny monofosforan adenozyny (cAMP) poprzez białko G zwane G-α. cAMP z kolei aktywuje kinazę białkową A (PKA), która fosforyluje inne białka efektorowe, takie jak białko wiążące element odpowiedzi cAMP (CREB). Szlak ten występuje podczas tworzenia kości i innych czynności rozwojowych. Domena cytoplazmatyczna PTGER4 oddziałuje również z aresztinami i powoduje internalizację receptora. PTGER4 reguluje również inwazję komórek raka jajnika i produkcję czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72467
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Endothelin-1-induced prostaglandin E2-EP2, EP4 signaling regulates vascular endothelial growth factor production and ovarian carcinoma cell invasion.
Spinella F, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 279(45), 46700-46705 (2004)
Anna Buchholz et al.
Cancers, 13(6) (2021-04-04)
New prognostic factors and targeted therapies are urgently needed to improve therapeutic outcomes in vulvar cancer patients and to reduce therapy related morbidity. Previous studies demonstrated the important role of prostaglandin receptors in inflammation and carcinogenesis in a variety of
A novel prostaglandin E receptor 4-associated protein participates in antiinflammatory signaling.
Takayama K, et al.
Circulation Research, 98(4), 499-504 (2006)
Kristine Kleivi et al.
Molecular cancer, 6, 2-2 (2007-01-05)
Despite the fact that metastases are the leading cause of colorectal cancer deaths, little is known about the underlying molecular changes in these advanced disease stages. Few have studied the overall gene expression levels in metastases from colorectal carcinomas, and
Matthias Oll et al.
BMC urology, 12, 35-35 (2012-12-12)
Prostaglandins play an important role in ureteral obstruction, but the detailed expression profiles of the prostaglandin receptors (PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4, PTGFR) remain unknown in the different parts of the human ureter. The expression pattern of PTGER1, PTGER2, PTGER3, PTGER4