Kluczowe dokumenty
HPA012567
Sigma-Aldrich
Anti-CYP26B1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Cytochrome P450 26B1, Anti-P450 26A2, Anti-P450 retinoic acid-inactivating 2, Anti-P450RAI-2, Anti-Retinoic acid-metabolizing cytochrome
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SIPEEDLGHLFEVYQQFVDNVFSLPVDLPFSGYRRGIQARQILQKGLEKAIREKLQCTQGKDYLDALDLLIESSKEHGKEMTMQELKDGTLELIFAAYATTASASTSLIM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYP26B1(56603)
Immunogen
Cytochrome P450 26B1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CYP26B1 (Cytochrom P450, rodzina 26, podrodzina B, polipeptyd) jest inhibitorem kwasu all-trans-retinowego (RA). Ulega ekspresji w móżdżku i mostkach ludzkiego dorosłego mózgu. Oprócz inaktywacji RA, reguluje również metabolizm RA. Jest również zaangażowany zarówno w poziom modelowania, jak i kostnienia kości podczas rozwoju szkieletu.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71472
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nelly Frydman et al.
Human reproduction (Oxford, England), 32(3), 631-642 (2017-01-12)
How can pre-meiotic germ cells persist in the human foetal ovary? Numerous oogonia escaping meiotic entry were retrieved throughout human ovarian development simultaneously with the expression of signalling pathways preventing meiosis, typically described in the rodent embryonic testis. The transition
Katarina Danzl et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 126, 105-117 (2018-11-26)
Physiologically, following myocardial infarction (MI), retinoid levels elevate locally in the infarcted area. Whereas therapeutic systemic application of retinoids was shown to reduce the progression of ventricular dilatation and the onset of heart failure, the role of acute physiologically increased
Anne Jørgensen et al.
The Journal of pathology, 229(4), 588-598 (2013-01-11)
Testicular germ cell tumours (TGCT) of young adults arise from the intratubular precursor, carcinoma in situ (CIS). CIS cells are thought to be developmentally arrested and transformed fetal germ cells that survive through childhood and gain invasive capacity after puberty.
J A White et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 97(12), 6403-6408 (2000-05-24)
Retinoids, particularly all-trans-retinoic acid (RA), are potent regulators of cell differentiation, cell proliferation, and apoptosis. The role of all-trans-RA during development and in the maintenance of adult tissues has been well established. The control of all-trans-RA levels in cells and
Kathrin Laue et al.
American journal of human genetics, 89(5), 595-606 (2011-10-25)
Excess exogenous retinoic acid (RA) has been well documented to have teratogenic effects in the limb and craniofacial skeleton. Malformations that have been observed in this context include craniosynostosis, a common developmental defect of the skull that occurs in 1
Produkty
Phase I biotransformation reactions increase drug compound polarity, mainly occurring in hepatic circulation.
Reakcje biotransformacji fazy I zwiększają polarność związku leku, zachodząc głównie w krążeniu wątrobowym.