Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA012368
Sigma-Aldrich
Anti-CD93 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-C1QR antibody produced in rabbit, Anti-C1q/MBL/SPA receptor, Anti-C1qR, Anti-C1qR(p), Anti-C1qRp, Anti-CD93 antigen, Anti-CDw93, Anti-Complement component 1 q subcomponent receptor 1, Anti-Complement component C1q receptor precursor, Anti-Matrix-remodeling-associated protein 4
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
HVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKRCVSLLLDLSQPLLPSRLPKWSEGPCGSPGSPGSNIEGFVCKFS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD93(22918)
Powiązane kategorie
Immunogen
Complement component C1q receptor precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CD93 jest wielodomenową i wielofunkcyjną glikoproteiną transbłonową o masie 100 kDa. Ulega ekspresji przez linie komórek mieloidalnych w komórkach jednojądrzastych krwi obwodowej (PB). Pośredniczy w zmianie wzrostu i nieprawidłowościach morfologicznych oraz inicjacji apoptozy. W raku płaskonabłonkowym szyjki macicy ogranicza żywotność, migrację i proliferację komórek poprzez szlak sygnałowy p38 MAPK. CD93 został zasugerowany jako potencjalny biomarker choroby wieńcowej (CAD) i zawału mięśnia sercowego (MI).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71889
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nobunao Ikewaki et al.
Journal of clinical immunology, 30(5), 723-733 (2010-06-01)
Human CD93 has a molecular weight of about 100 kDa and is selectively expressed by myeloid cell lineages in peripheral blood (PB) mononuclear cells. Although CD93 was initially identified as a receptor for complement component 1, subcomponent q phagocytosis (C1qRp) involved
Zhu Liu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 30(5), 1181-1190 (2012-10-12)
The globular heads of the human C1q receptor (gC1qR) are multi-compartmental and multi-functional cellular proteins. The list of biological responses mediated by the gC1qR includes growth perturbation and morphological abnormalities, along with the initiation of apoptosis. However, the effects of
A Mälarstig et al.
Journal of internal medicine, 270(3), 229-236 (2011-02-22)
A common nonsynonymous single nucleotide polymorphism (SNP) in the CD93 gene (rs3746731, Pro541Ser) has been associated with risk of coronary artery disease (CAD). CD93 is a transmembrane glycoprotein, which is detectable in soluble form in human plasma. We investigated whether
Carsten Riether et al.
Cell reports, 34(4), 108663-108663 (2021-01-28)
Self-renewal is a key characteristic of leukemia stem cells (LSCs) responsible for the development and maintenance of leukemia. In this study, we identify CD93 as an important regulator of self-renewal and proliferation of murine and human LSCs, but not hematopoietic