Kluczowe dokumenty
HPA011862
Sigma-Aldrich
Anti-ENG antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD105 antigen, Anti-Endoglin precursor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ASFVELPLASIVSLHASSCGGRLQTSPAPIQTTPPKDTCSPELLMSLIQTKCADDAMTLVLKKELVAHLKCTITGLTFWDPSCEAEDRGDKFVLRSAYSSCGMQVSASMISNEAVVNILSSSSPQRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENG(2022)
Immunogen
Endoglin precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-ENG antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
ENG (Endoglin) jest błonowym białkiem transbłonowym o masie 180 kDa, połączonym disiarczkiem. To homodimeryczne białko ulega ekspresji na proliferujących komórkach śródbłonka. Jest członkiem nadrodziny transformującego czynnika wzrostu β i jest niezbędne do tworzenia, a także pełnego rozwoju komórek krwi. Jego nadekspresję odnotowano w różnych komórkach śródbłonka związanych z nowotworem, chemioopornych populacjach komórek raka jajnika oraz białaczce, nowotworach podścieliskowych przewodu pokarmowego (GIST), czerniaku i nowotworach krtani. Podczas ekspresji macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) działa jako ko-receptor TGF-β i negatywnie kontroluje ekspresję białek ECM. Badania wykazują związek ENG z przewlekłą chorobą zwłóknienia nerek. Bierze również udział w szlaku sygnałowym BMP9 w komórkach śródbłonka i moduluje sygnalizację TGF-β1 poprzez SMAD3. Analiza mutacji ENG wskazuje na defekt naczyniowy znany jako dziedziczna teleangiektazja krwotoczna (HHT1).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71767
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satoe Numakura et al.
Anticancer research, 39(1), 387-393 (2018-12-29)
Spindle-shaped stromal cells of tumors are derived from various cellular origins, including mesenchymal stem cells (MSCs). MSCs express CD73, CD90 and CD105 antigens. Herein, the aim was to investigate the association between the expression of specific MSC markers in gastric
Jose M Muñoz-Felix et al.
Expert reviews in molecular medicine, 16, e18-e18 (2014-12-03)
Tubulointerstitial fibrosis and glomerulosclerosis, are a major feature of end stage chronic kidney disease (CKD), characterised by an excessive accumulation of extracellular matrix (ECM) proteins. Transforming growth factor beta-1 (TGF-β1) is a cytokine with an important role in many steps
Roselyne Castonguay et al.
The Journal of biological chemistry, 286(34), 30034-30046 (2011-07-09)
Endoglin (CD105), a transmembrane protein of the transforming growth factor β superfamily, plays a crucial role in angiogenesis. Mutations in endoglin result in the vascular defect known as hereditary hemorrhagic telangiectasia (HHT1). The soluble form of endoglin was suggested to
Angela J Ziebarth et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 19(1), 170-182 (2012-11-14)
Endoglin (CD105) is a membranous protein overexpressed in tumor-associated endothelial cells, chemoresistant populations of ovarian cancer cells, and potentially stem cells. Our objective was to evaluate the effects and mechanisms of targeting endoglin in ovarian cancer. Global and membranous endoglin
Olivier Nolan-Stevaux et al.
PloS one, 7(12), e50920-e50920 (2013-01-10)
Endoglin (ENG), a co-receptor for several TGFβ-family cytokines, is expressed in dividing endothelial cells alongside ALK1, the ACVRL1 gene product. ENG and ACVRL1 are both required for angiogenesis and mutations in either gene are associated with Hereditary Hemorrhagic Telangectasia, a