Merck
HPA011740
Sigma-Aldrich
Anti-FLT1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Flt-1, Anti-Tyrosine-protein kinase FRT, Anti-Tyrosine-protein kinase receptor FLT, Anti-VEGFR-1, Anti-Vascular endothelial growth factor receptor 1, Anti-Vascular permeability factor receptor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
sekwencja immunogenna
LNLTIMNVSLQDSGTYACRARNVYTGEEILQKKEITIRDQEAPYLLRNLSDHTVAISSSTTLDCHANGVPEPQITWFKNNHKIQQEPGIILGPGSSTLFIERVTEEDEGVYHCKATNQKGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLT1(2321)
Immunogen
Vascular endothelial growth factor receptor 1 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-FLT1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
FLT1 (Fms-related tyrosine kinase 1) jest tyrozynową kinazą białkową o masie cząsteczkowej 180 kDa. Działa jako receptor zmiatający dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w proliferacji komórek śródbłonka naczyniowego. Ma kluczowe znaczenie dla promowania wzrostu guza, stanu zapalnego, przejścia nabłonkowego do mezenchymalnego (EMT), regulacji migracji monocytów i zwiększa adhezję komórek naturalnych zabójców. Badania pokazują, że FLT1 może mieć działanie prognostyczne w raku jelita grubego (CRC).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Seetharam et al.
Oncogene, 10(1), 135-147 (1995-01-05)
Flt-1 (fms-like tyrosine kinase-1), a receptor-type tyrosine kinase of sharing similar features with two other flt-family encoded proteins KDR/Flk-1 and Flt-4, has been recently identified as a receptor for Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) known to induce the proliferation of
Evert Jan Van Limbergen et al.
Acta oncologica (Stockholm, Sweden), 53(5), 637-645 (2013-09-18)
Head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is the fifth most common malignancy worldwide, responsible for approximately half a million new cases every year. The treatment of this disease is challenging and characterised by high rates of therapy failure and
Jaudah Al-Maghrabi et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(9), 9045-9051 (2014-06-09)
Colorectal carcinoma (CRC) is a major cause of morbidity and mortality. Vascular endothelial growth factor 1/Fms-like tyrosine kinase 1 (VEGFR1/Flt-1) regulates monocyte migration, recruits endothelial cell progenitors, increases the adhesive properties of natural killer cells and induces of growth factors.
John R Zibert et al.
The Journal of clinical investigation, 121(1), 410-421 (2010-12-08)
Dysregulated angiogenesis is a hallmark of chronic inflammatory diseases, including psoriasis, a common skin disorder that affects approximately 2% of the population. Studying both human psoriasis in 2 complementary xenotransplantation models and psoriasis-like skin lesions in transgenic mice with epidermal
Hui Wang et al.
Mutagenesis, 29(5), 311-317 (2014-06-04)
Lung inflammation and epithelial to mesenchymal transition (EMT) are two pathogenic features for the two contextual diseases: chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and lung cancer. VEGFR1 (or FLT1) plays a certain role in promoting tumour growth, inflammation and EMT. To