Kluczowe dokumenty
HPA011645
Sigma-Aldrich
Anti-CD300A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD300a antigen, Anti-CLM-8, Anti-CMRF- 35-H9, Anti-CMRF35-H, Anti-CMRF35-H9, Anti-CMRF35-like molecule 8 precursor, Anti-IRC1/IRC2, Anti-IRp60, Anti-Inhibitory receptor protein 60, Anti-NK inhibitory receptor
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SGDHSELSQNPKQASPREELHYASVVFDSNTNRIAAQRPREEEPDSDYSVIRK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD300A(11314)
Immunogen
CMRF35-like molecule 8 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CD300A jest nowym białkiem fuzyjnym Ig (immunoglobuliny) należącym do nadrodziny receptorów immunoregulacyjnych CD300. To zawierające tyrozynowy motyw hamujący białko immunoreceptorowe (ITIM) ulega ekspresji na bazofilach ludzkiej krwi obwodowej. Podczas infekcji patologicznych kontroluje ono odpowiedzi prozapalne ludzkich monocytów i makrofagów pochodzących z monocytów jako gen indukowany hipoksją. Wiąże się z ligandem specyficznym dla komórek apoptotycznych i reguluje usuwanie martwych komórek. Doniesiono, że CD300a ma zdolność hamowania anafilaktycznej degranulacji bazofilów ludzkiej krwi obwodowej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72209
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Federica Raggi et al.
Innate immunity, 20(7), 721-734 (2013-10-18)
Peripheral blood monocytes are recruited to inflammatory and tumor lesions where they undergo terminal differentiation into macrophages. Monocytes/macrophages integrate stimulatory and inhibitory signals present in the pathologic microenvironment through a defined repertoire of cell surface receptors, and deregulated expression of
Vito Sabato et al.
Cytometry. Part B, Clinical cytometry, 82(3), 132-138 (2011-12-17)
The final response that leads to basophil degranulation results from a cross-talk between activatory and inhibitory signals. However, in the context of basophil biology, the inhibitory mechanisms that control these processes are still poorly understood. To investigate the expression and
Venkateswara R Simhadri et al.
Blood, 119(12), 2799-2809 (2012-02-04)
CD300a is an immunoreceptor tyrosine-based inhibitory motif (ITIM) containing molecule that belongs to the CD300 family of paired activating/inhibitory receptors. It has been shown that its ligation inhibits activation signals on cells of both myeloid and lymphoid lineages. The ligands