Kluczowe dokumenty
HPA011635
Sigma-Aldrich
Anti-ST8SIA6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-2,8-Sialyltransferase 8F, Anti-ST8Sia VI
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
RILVEESREATHGTPAALRTLRSPATAVPRATNSTYLNEKSLQLTEKCKNLQYGIESFSNKTKGYSENDYLQIITDIQSCPWKRQAEEYANFRAKLASCCDAVQNFVVSQNNTPVGTNMSYEVESKKEIPIKKNIFHMFPVSQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Immunogen
α-2,8-Sialyltransferase 8F recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ST8SIA6 (ST8 a-N-acetylo-neuraminid α-2,8-sialylotransferaza 6) koduje białko transmembranowe Golgiego typu II należące do rodziny α2,8-sialylotransferaz (ST8Sia). Ulega ekspresji w różnych ludzkich tkankach i liniach komórkowych w niskiej zawartości. Odgrywa ważną rolę w syntezie motywu diSia na O-glikozylobiałkach. Katalizuje konwersję CMP-Neu5Ac do cząsteczki glikanu glikokoniugatów poprzez przeniesienie kwasu sialowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72060
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shou Takashima et al.
The Journal of biological chemistry, 277(27), 24030-24038 (2002-05-01)
A novel member of the mouse alpha2,8-sialyltransferase (ST8Sia) family, designated ST8Sia VI, was identified by BLAST analysis of expressed sequence tags. The sequence of ST8Sia VI encodes a protein of 398 amino acids and shows 42.0 and 38.3% amino acid
Mélanie Teintenier-Lelièvre et al.
The Biochemical journal, 392(Pt 3), 665-674 (2005-08-27)
Based on BLAST analysis of the human and mouse genome databases using the human CMP sialic acid; alpha2,8-sialyltransferase cDNA (hST8Sia I; EC 2.4.99.8), a putative sialyltransferase gene, was identified on human chromosome 10. The genomic organization was found to be
Anne Harduin-Lepers et al.
Glycobiology, 15(8), 805-817 (2005-04-22)
The animal sialyltransferases are Golgi type II transmembrane glycosyltransferases. Twenty distinct sialyltransferases have been identified in both human and murine genomes. These enzymes catalyze transfer of sialic acid from CMP-Neu5Ac to the glycan moiety of glycoconjugates. Despite low overall identities