Merck
HPA011337
Sigma-Aldrich
Anti-CASP6 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Apoptotic protease Mch-2, Anti-CASP-6, Anti-Caspase-6 precursor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DVPVIPLDVVDNQTEKLDTNITEVDAASVYTLPAGADFLMCYSVAEGYYSHRETVNGSWYIQDLCEMLGKYGSSLEFTELLTLVNRKVSQRRVDFCKDPSAIGKKQV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CASP6(839)
Opis ogólny
CASP6 (kaspaza 6) należy do rodziny proteaz cysteinowych zwanych kaspazami. Kaspazy można podzielić na kapazy zapalne, inicjatory apoptozy i kaspazy efektorowe, a CASP6 należy do klasy efektorowej. Występuje jako dimeryczny zymogen. Każdy monomer CASP6 zawiera krótką pro-domenę zwaną CARD (domena rekrutacji kaspaz) lub DED (domena efektorowa śmierci), dużą podjednostkę (p20) i małą podjednostkę (p10), przedzielone łącznikiem międzypodjednostkowym (L). Ulega ekspresji zarówno w płodowych, jak i dorosłych tkankach ludzkich, choć ma wyższy poziom ekspresji podczas rozwoju i obniżony poziom w tkankach dorosłych. U płodu CASP6 ma najwyższy poziom ekspresji w przewodzie pokarmowym i najniższy w mózgu. U dorosłych ulega ekspresji głównie w okrężnicy, płucach, żołądku, nerkach i wątrobie.
Immunogen
Caspase-6 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
CASP6 (kaspaza 6) odgrywa kluczową rolę w apoptozie i rozszczepia białka zawierające miejsca (V/I/T/L)E(G/D)ID. Ma dwie klasy białek substratowych - białka zaangażowane w strukturę lub funkcję jądrową oraz białka filamentów pośrednich. Lamin A, B i C, topoizomeraza DNA I, CBP/p300, białko domeny śmierci jądrowej p84N5, białko macierzy jądrowej SATB1, emerin, NuMA, DFF40 i PARP itp. działają jako substraty w jądrze. Kondensacja chromatyny w apoptozie jest wynikiem proteolizy laminu A przez CASP6. W cytoplazmie działa na desminę, wimentynę i cytokeratynę, modulując w ten sposób strukturę i funkcję komórek. Jest odpowiedzialny za degradację aksonów w pierwotnej korze mózgowej. Zwiększa syntezę peptydu amyloidowego β (Aβ) i wykazuje wysoką ekspresję w hipokampie i korze mózgowej u pacjentów z chorobą Alzheimera (AD). CASP6 jest również zaangażowany w upośledzenie zdolności poznawczych u pacjentów z AD.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70822
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hong Zhao et al.
Cellular and molecular neurobiology, 34(3), 369-378 (2013-12-24)
Tau truncation is widely detected in Alzheimer's disease brain. Caspases activation is suggested to play a significant role in tau truncation at Aspartate 421 (D421) according to their ability to cleave recombinant tau in vitro. Ample evidence has shown that
Qin Cao et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 70(Pt 1), 58-67 (2014-01-15)
Caspase 6 (CASP6) is a neuron degeneration-related protease and is widely considered to be a potential drug-design target against neurodegenerative diseases such as Huntington's disease and Alzheimer's disease. The N-terminal pro-peptide of CASP6, also referred to as the pro-domain, contains
Nelly Godefroy et al.
PloS one, 8(11), e79313-e79313 (2013-11-23)
Caspase-6 is an effector caspase that has not been investigated thoroughly despite the fact that Caspase-6 is strongly activated in Alzheimer disease brains. To understand the full physiological impact of Caspase-6 in humans, we investigated Caspase-6 expression. We performed western
Jasmine Ramcharitar et al.
Neurobiology of aging, 34(7), 1815-1824 (2013-02-14)
Caspase-6 (Casp6), a cysteinyl protease that induces axonal degeneration, is activated early in Alzheimer Disease (AD) brains. To determine whether Casp6 activation is responsible for early cognitive impairment, we investigated the abundance of Casp6 activity, paired helical filament-1 (PHF-1) phosphorylated