Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA011296
Sigma-Aldrich
Anti-ZP2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ZPA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
PNCTYILDPEKLTLRATYDNCTRRVHGGHQMTIRVMNNSAALRHGAVMYQFFCPAMQVEETQGLSASTICQKDFMSFSLPRVFSGLADDSKGTKVQMGWSIEVGDGARAKTLTLPEAMKEGFSLLIDNHRMTFHVPFNATGVT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZP2(7783)
Opis ogólny
ZP2 (zona pellucida glycoprotein 2) jest częścią półprzezroczystej macierzy zwanej zona pellucida (ZP), która tworzy zewnętrzną warstwę oocytu. Tworzy heterodimery z ZP3, które są usieciowane przez ZP1. Ma masę cząsteczkową 120 kDa i składa się z 713 aminokwasów. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 16. ZP2 jest syntetyzowany jako prekursor z peptydem sygnałowym na jego N-końcu. Ma sekwencję rozszczepiającą furynę na C-końcowym propeptydzie. Po niej następuje region transbłonowy i krótki ogon cytozolowy.
Immunogen
Zona pellucida sperm-binding protein 2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
ZP2 (glikoproteina 2 zona pellucida) oddziałuje z ZP3, a interakcja ta jest niezbędna do zainicjowania tworzenia macierzy zona. Białko to jest odpowiedzialne za modulowanie wtórnego wiązania plemników do zona pellucida (ZP). Po zapłodnieniu ZP2 ulega częściowej proteolizie, tworząc formę zwaną ZP2f. Ta przetworzona forma może następnie zapobiegać dalszej penetracji ZP przez inne plemniki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71754
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marc Ferré et al.
Journal of assisted reproduction and genetics, 31(2), 221-227 (2013-11-19)
Complete oocyte lysis in in vitro fertilization (IVF) is a rare event, but one against which we remain helpless. The recurrence of this phenomenon in some women in each of their IVF attempts, regardless of treatment, together with the results
I Tanii et al.
Developmental biology, 238(2), 332-341 (2002-01-11)
Sperm with a large acrosome such as that of guinea pigs and hamsters have a subdomain structure in the anterior acrosome, but the mouse acrosome looks homogeneous and its matrix has not been precisely analyzed. The intra-acrosomal protein MC41 is
Elvira Hinsch et al.
Theriogenology, 60(7), 1331-1344 (2003-09-27)
In mammals, gamete recognition and sperm binding to the oocyte are mediated by the zona pellucida (ZP), an acellular coat surrounding the plasma membrane of the oocyte that consists of particular ZP proteins. The ZP2 protein mediates secondary sperm binding
Paul M Wassarman et al.
The International journal of developmental biology, 56(10-12), 833-839 (2013-02-19)
All mammalian eggs are surrounded by a relatively thick extracellular coat, called the zona pellucida (ZP), that plays vital roles during oogenesis, fertilization, and preimplantation development. The mouse egg ZP consists of three glycoproteins, called mZP1-3, that are synthesized solely
T Rankin et al.
Reviews of reproduction, 5(2), 114-121 (2000-06-24)
An extracellular matrix that mediates critical steps in fertilization and early development surrounds all vertebrate eggs. In mice and humans, this matrix is known as the zona pellucida and comprises three glycoproteins: ZP1, ZP2 and ZP3. Homologues of these proteins