Przejdź do
AB3421
Przeciwciało przeciw dopełniaczowi C3
Chemicon®, from chicken
Synonim(y):
Anti-ASP, Anty-AHUS5, Anty-ARMD9, Anty-C3a, Anty-C3b, Anty-CPAMD1, Anty-HEL-S-62p
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA
Citations:
3
1680,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
chicken
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... C3(718)
Immunogen
Ludzkie C3, białko osocza o pełnej długości.
Application
ELISA, bezpośredni: 0,1 μg/ml
Oczekuje się, że przeciwciało będzie również działać w Western blot, immunohistochemii i immunocytochemii. Specyficzna reaktywność nie została potwierdzona.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Wykrywaj dopełniacz C3 za pomocą tego przeciwciała przeciw dopełniaczowi C3 zatwierdzonego do stosowania w testach ELISA.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Biochem/physiol Actions
Uzupełnienie C3
Physical form
Frakcja IgY kurcząt, w 0,15 M NaCl, 0,02 M NaH2PO4, 0,1% NaN3, pH 7,2.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8*C w nierozcieńczonych porcjach do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Unikać ujemnych temperatur.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GW20073FSAB1403622MABF1978
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
chicken
biological source
chicken
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
5F9, monoclonal
clone
K13/16, monoclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
AB342104053252627026