Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA009076
Sigma-Aldrich
Anti-FAM49B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-L1, Anti-Protein FAM49B
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GNLLKVLTCTDLEQGPNFFLDFENAQPTESEKEIYNQVNVVLKDAEGILEDLQSYRGAGHEIREAIQHPADEKLQEKAWGAVVPLVGKLKKFYEFSQRLEAALRGLLGALTSTPYSPTQHLEREQALAKQFAE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FAM49B(51571)
Opis ogólny
FAM49B (rodzina o podobieństwie sekwencji 49, członek B) jest białkiem związanym ze stanem zapalnym. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 8q24.
Immunogen
Protein FAM49B recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Dokładna funkcja FAM49B (family with sequence similarity 49 member B) jest jeszcze niezidentyfikowana. Białko to jest regulowane w dół w próbkach tkanki tłuszczowej od kobiet z endometriozą. Ulega nadekspresji u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM). Gen ten wykazuje również znaczące zmiany u kobiet w ciąży ze stwardnieniem rozsianym.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71588
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Francesca Gilli et al.
PloS one, 5(1), e8962-e8962 (2010-02-04)
Pregnancy is associated with reduced activity of multiple sclerosis (MS). However, the biological mechanisms underlying this pregnancy-related decrease in disease activity are poorly understood. We conducted a genome-wide transcription analysis in peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) from 12 women (7
Yoshiaki Chinen et al.
Journal of hematology & oncology, 7, 68-68 (2014-09-24)
The pathogenetic roles of 8q24 amplified segments in leukemic cells with double minute chromosomes remain to be verified. Through comprehensive molecular analyses of 8q24 amplicons in leukemic cells from an acute myelogenous leukemia (AML) patient and AML-derived cell line HL60
Anh Hoang Le et al.
The Journal of cell biology, 220(9) (2021-06-25)
The Scar/WAVE complex drives actin nucleation during cell migration. Interestingly, the same complex is important in forming membrane ruffles during macropinocytosis, a process mediating nutrient uptake and membrane receptor trafficking. Mammalian CYRI-B is a recently described negative regulator of the
Katherine E Williams et al.
Journal of proteomics, 113, 194-205 (2014-10-07)
Endometriosis, ectopic growth of the uterine lining (endometrium), which affects 6-11% of reproductive age women, is associated with pelvic pain and infertility. We investigated the peritoneal fluid (PF), urine and omental fat (OF) proteomes of women with endometriosis vs. individuals