Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008999
Sigma-Aldrich
Anti-EFNB2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5 antibody produced in rabbit, Anti-Ephrin-B2 precursor antibody produced in rabbit, Anti-HTK ligand antibody produced in rabbit, Anti-HTK-L antibody produced in rabbit, Anti-LERK-5 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
YRRRHRKHSPQHTTTLSLSTLATPKRSGNNNGSEPSDIIIPLRTADSVFCPHYEKVSGDYGHPVYIVQEMP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNB2(1948)
Opis ogólny
EFNB2 (ephrin-B2) jest członkiem efryn klasy B, które działają jako ligandy dla EphB RTK (receptorowej kinazy tyrozynowej). Jest to białko transmembranowe. Jest to glikoproteina sygnalizacyjna na powierzchni komórki, która ma wszechobecny wzór ekspresji. EFNB2 ulega ekspresji w komórkach mezenchymalnych, z najwyższą ekspresją w fibroblastach. Gen EFNB2 znajduje się na ludzkim chromosomie 13q33.3.
Immunogen
Ephrin-B2 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EFNB2 wytwarzane u królika zostało użyte w:
  • immunohistochemii (1:100)[1]
  • analiza western blot (1:1000)
  • immunobarwienie[2]
Anti-EFNB2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting.[3][4] To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Efryna-B2 (EFNB2) reguluje kiełkowanie i proliferację komórek śródbłonka w śródbłonku rozwijającego się układu naczyniowego. Jest to z kolei związane z endocytozą i sygnalizacją receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Ma kluczowe znaczenie we wspieraniu perycytów i komórek mięśni gładkich naczyń (VSMC). Działa również jako regulator dystrybucji, internalizacji i sygnalizacji receptora płytkopochodnego czynnika wzrostu β (PDGFRβ) w VSMC. W opornym na kastrację raku prostaty (CRPC) ekspresja tego genu jest bezpośrednio hamowana przez miR-582-5p. Dlatego może on działać jako supresor nowotworu działający poprzez EphB4 w komórkach nowotworowych wyrażających EphB4.[4] Białko to jest odpowiedzialne za indukcję różnicowania neuronalnego neuronalnych komórek macierzystych (NSC), gdy jest prezentowane przez sąsiednie astrocyty.[3] EFNB2 uczestniczy w rozwoju układu sercowo-naczyniowego, postnatalnej angiogenezie i przebudowie serca. Służy jako modulator zwłóknienia narządów, w którym pośredniczy transformujący czynnik wzrostu-ß (TGF-ß).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71886
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Benhur Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(17), E2156-E2165 (2015-04-01)
The discovery of African henipaviruses (HNVs) related to pathogenic Hendra virus (HeV) and Nipah virus (NiV) from Southeast Asia and Australia presents an open-ended health risk. Cell receptor use by emerging African HNVs at the stage of host-cell entry is
Essential roles of EphrinB2 in mammalian heart: from development to diseases
Su S-an, et al.
Cell communication and signaling : CCS (2019)
Atsushi Maeno et al.
The Prostate, 74(16), 1604-1612 (2014-09-02)
MicroRNAs are noncoding small RNA that negatively regulate target gene expression by binding to the 3'-UTR of mRNA. Previous studies have shown that several microRNAs play a pivotal role in prostate cancer by acting as oncogenes or tumor suppressors. This
Katie Pricola Fehnel et al.
Experimental & molecular medicine, 52(4), 658-671 (2020-04-15)
We investigated (1) EphrinB2 and EphB4 receptor expression in cerebral AVMs, (2) the impact of an altered EphrinB2:EphB4 ratio on brain endothelial cell function and (3) potential translational applications of these data. The following parameters were compared between AVM endothelial
Cvetan Popov et al.
Frontiers in aging neuroscience, 7, 246-246 (2016-01-19)
Tendon tissues, due to their composition and function, are prone to suffer age-related degeneration and diseases as well as to respond poorly to current repair strategies. It has been suggested that local stem cells, named tendon stem/progenitor cells (TSPCs), play