MABC127
Anti-Ephrin-B2 Antibody
clone 10H1.1, from mouse
Synonim(y):
Ephrin-B2, EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 5, LERK-5, HTK ligand, HTK-L
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
10H1.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgMκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFNB2(1948)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected Ephrin-B2 in IHC.
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Ephrin-B2 in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Mouse lung tissue lysate
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2