Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008729
Sigma-Aldrich
Anti-TMF1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-TATA element modulatory factor antibody produced in rabbit, Anti-TMF antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
TSTTSDIEVLDHESVISESSASSRQETTDSKSSLHLMQTSFQLLSASACPEYNRLDDFQKLTESCCSSDAFERIDSFSVQSLDSRSVSEINSDDELSGKGYALVPIIVNSSTPKSKTVESAEGKSEEVNETLVIPTEEAEMEESG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TMF1(7110)
Opis ogólny
TMF1 (czynnik modulujący element TATA 1) jest białkiem golginy o zwiniętej cewce, które jest zlokalizowane w całym stosie Golgiego. Białko to ma masę cząsteczkową 123 kDa i składa się z 1093 aminokwasów. Odpowiedni gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3p12-p21. Zawiera co najmniej trzy spiralne zakręty i wiele domniemanych suwaków leucynowych. Jest to białko bogate w Ser/Thr, z jego N-końcem składającym się z wielu powtórzeń serynowo-prolinowych i treoninowo-prolinowych.
Immunogen
TATA element modulatory factor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-TMF1 produkowane u królików, Prestige Antibody, zostało opracowane i zatwierdzone przez projekt Human Protein Atlas (HPA) . Każde przeciwciało jest testowane immunohistochemicznie na setkach normalnych i chorych tkanek. Obrazy te można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Przeciwciała są również testowane przy użyciu immunofluorescencji i western blottingu. Aby wyświetlić te protokoły i inne przydatne informacje na temat Prestige Antibodies i HPA, odwiedź sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Sugeruje się, że TMF1 (czynnik modulujący element TATA 1) pełni funkcje trans-Golgiego. Jest to przypuszczalny czynnik transkrypcyjny, który reguluje funkcję genów komórkowych i wirusowych. W testach opóźniania żelu oddziałuje i wiąże się z elementem TATA wirusa HIV1 (ludzki wirus niedoboru odporności) i zapobiega jego aktywacji. Jego locus genetyczne podlega częstym rearanżacjom w raku nerki i płuc. W warunkach stresu komórkowego TMF1 ulega aktywacji i zmienia swoją lokalizację subkomórkową oraz aktywuje wiele białek, w tym Stat3, czynnik transkrypcyjny. Stat3 ulega następnie proteasomalnej degradacji. Jego ekspresja jest tłumiona w guzach litych. Ponieważ kontroluje wiele czynników transkrypcyjnych w warunkach stresu komórkowego, wpływa na angiogenezę i progresję guzów litych, takich jak rak prostaty.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70930
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Galya Abrham et al.
International journal of cancer, 125(1), 43-53 (2009-03-31)
TMF/ARA160 is a Golgi-associated protein whose level is downregulated in solid tumors. TMF changes its subcellular localization on exposure of cells to stress cues, thereby, directing proteins, such as the key transcription factor, Stat3, to proteasomal degradation. Here, we show
Malin Lando et al.
The Journal of pathology, 230(1), 59-69 (2013-01-22)
The pathogenetic role, including its target genes, of the recurrent 3p12-p14 loss in cervical cancer has remained unclear. To determine the onset of the event during carcinogenesis, we used microarray techniques and found that the loss was the most frequent
Shai Bel et al.
The Journal of biological chemistry, 287(30), 25631-25639 (2012-05-04)
TMF/ARA160 is a Golgi-associated protein with several cellular functions, among them direction of the NF-κB subunit, p65 RelA, to ubiquitination and proteasomal degradation in stressed cells. We sought to investigate the role of TMF/ARA160 under imposed stress conditions in vivo.
Akihiro Harada et al.
Nature communications, 15(1), 4514-4514 (2024-05-28)
Knowledge on the distribution and dynamics of glycosylation enzymes in the Golgi is essential for better understanding this modification. Here, using a combination of CRISPR/Cas9 knockin technology and super-resolution microscopy, we show that the Golgi complex is assembled by a
J A Garcia et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 89(20), 9372-9376 (1992-10-15)
A critical regulatory element in many promoters transcribed by RNA polymerase II is the "TATA" box, which is located 25-30 nucleotides upstream of the transcription initiation site. TFIID is a biochemically defined HeLa cell nuclear fraction containing a transcription factor