Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA008716
Sigma-Aldrich
Anti-RNF14 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Androgen receptor-associated protein 54, Anti-E3 ubiquitin-protein ligase RNF14, Anti-HFB30, Anti-RING finger protein 14, Anti-Triad2 protein
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
GCTMGICSSCNFAFCTLCRLTYHGVSPCKVTAEKLMDLRNEYLQADEANKRLLDQRYGKRVIQKALEEMESKEWLEKNSKSCPCCGTPIEKLDGCNKMTCTGCMQYFCWICMGSLSRANPYKHFNDPGSPCFNRLFYAVDVDDDIWEDEV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNF14(9604)
Opis ogólny
RNF14 (ring finger protein 14) jest białkiem związanym z receptorem androgenowym (AR) zależnym od ligandu i jest również nazywany ARA54. Ma masę cząsteczkową 54 kDa i składa się z 474 aminokwasów. Jego środkowa część zawiera motyw palca RING lub palca cynkowego, który jest bogaty w cysteinę. Poniżej motywu palca RING znajduje się kolejny region bogaty w cysteinę, podobny do B-box. Białko to może być przedstawicielem nowej podgrupy rodziny białek B-box RING finger. Jego mRNA wykazuje najwyższą ekspresję w jądrach, a następnie w grasicy, śledzionie, okrężnicy, prostacie, macicy, jelicie cienkim i leukocytach krwi. Gen ten jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 5q23.3-q31.1.
Immunogen
E3 ubiquitin-protein ligase RNF14 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
RNF14 (białko palca pierścieniowego 14), wraz z ARA70 lub SRC-1 (koaktywator receptora steroidowego), koaktywuje AR (receptor androgenowy) i działa jako preferowany aktywator AR w komórkach raka prostaty DU145. Może więc odgrywać ważną rolę w szlaku sygnałowym AR w prostacie. Działa jako aktywator cykliny D1, która promuje progresję cyklu komórkowego i proliferację komórek w ludzkich komórkach nowotworowych. Białko to działa jako pozytywny regulator sygnalizacji Wnt w komórkach nowotworowych i jest niezbędne do przeżycia komórek raka okrężnicy. Działa również jako regulator czynnika T-komórkowego / limfoidalnego czynnika wzmacniającego (TCF / LEF), który z kolei kontroluje transkrypcję poprzez rekrutację β-kateniny. Spermatogeneza i rozwój jąder u ludzi są regulowane przez wzorzec lokalizacji białka RNF14, a białko to jest regulowane w dół w azoospermii nieobstrukcyjnej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86694
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Beibei Wu et al.
EMBO reports, 14(4), 347-355 (2013-03-02)
T-cell factor/lymphoid enhancer factor (TCF/LEF) proteins regulate transcription by recruiting β-catenin and its associated co-regulators. Whether TCF/LEFs also recruit more factors through independent, direct interactions is not well understood. Here we discover Ring Finger Protein 14 (RNF14) as a new
Hirotoshi Kikuchi et al.
Carcinogenesis, 28(8), 1752-1758 (2007-05-19)
Cyclin D1 is one of the major enhancers of cell cycle progression and its expression is regulated in several growth stimulatory signaling pathways. ARA54 is an androgen receptor (AR) co-activator that enhances AR-dependent transcriptional activation. Although expression of ARA54 mRNA
H Y Kang et al.
The Journal of biological chemistry, 274(13), 8570-8576 (1999-03-20)
Androgen receptor (AR) is a member of the steroid receptor superfamily that may require coactivators for proper or maximal transactivation. Using a yeast two-hybrid screening followed by mammalian cell analyses, we identified a novel ligand-dependent AR-associated protein, ARA54, which consists
Kuo-Chung Lan et al.
Fertility and sterility, 89(5 Suppl), 1397-1405 (2007-10-09)
To elucidate the physiologic and pathologic roles of androgen receptor (AR) and co-regulators in human testes with obstructive azoospermia or nonobstructive azoospermia. Prospective laboratory and clinical study. Infertility clinic at Chang Gung Memorial Hospital. Twenty-seven men with obstructive azoospermia and
N Ueki et al.
Biochimica et biophysica acta, 1445(2), 232-236 (1999-05-13)
A human cDNA, HFB30, encoding a novel protein that contains a RING finger (C3HC4-type zinc finger) motif was isolated. This cDNA clone consists of 3056 nucleotides and encodes an open reading frame of a 474 amino acid protein. From RT-PCR