Merck
Wszystkie zdjęcia(22)
Kluczowe dokumenty
ZRB1353
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF598 Antibody, clone 3N7, ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
E3 ubiquitin-protein ligase ZNF598, EC 2.3.2.27, Zinc finger protein 598
Wybierz wielkość
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
924,00 zł
4 X 25 μL
1900,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
924,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit (recombinant)
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3N7, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 98.64 kDa
observed mol wt ~110 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZNF598(90850)
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry.This antibody is Preservative-free, produced without the harm or sacrifice of animals and exceptionally stable to allow for ambient shipping and storage if needed and thus aligns with "Waste Prevention", "Designing Safer Chemicals" and "Design for Energy Efficiency". Click here for more information.
ZooMAb antibodies represent an entirely new generation of recombinant monoclonal antibodies.
Each ZooMAb antibody is manufactured using our proprietary recombinant expression system, purified to homogeneity, and precisely dispensed to produce robust and highly reproducible lot-to-lot consistency. Only top-performing clones are released for use by researchers. Each antibody is validated for high specificity and affinity across multiple applications, including its most commonly used application. ZooMAb antibodies are reliably available and ready to ship when you need them.
Learn more about ZooMAb here.
Specyficzność
Clone 3N7 is a ZooMAb rabbit recombinant monoclonal antibody that specifically detects E3 ubiquitin-protein ligase ZNF598. It targets an epitope from the internal region.
Immunogen
His-tagged recombinant fragment corresponding to 250 amino acids from the internal region of human E3 ubiquitin-protein ligase ZNF598, isoform 1.
Zastosowanie
Anti-ZNF598, clone 3N7 ZooMAb, Cat. No. ZRB1353, recombinant Rabbit monoclonal antibody that targets E3 ubiquitin-protein ligase ZNF598 and has been tested in Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, and Western Blotting.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ZNF598 in human pancreas tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ZNF598 in A431, HeLa, HEK293, and NIH 3T3 cells.
Western Blot Analysis: A representative lot of this antibody detected ZNF598 in U2OS wild type and U2OS CRISPR KO cells (1:2000 dilution) and in mouse embryonic fibroblasts (1:500 dilution).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
E3 ubiquitin-protein ligase ZNF598 (UniProt: Q86UK7; also known as EC:2.3.2.27, Zinc finger protein 598) is encoded by the ZNF598 gene (Gene ID: 90850) in human. ZNF598 is a E3 ubiquitin-protein ligase that plays a key role in the ribosome quality control (RQC), a pathway that takes place when a ribosome has stalled during translation. It is required for ribosomes to terminally stall during translation of poly(A) sequences by mediating monoubiquitination of 40S ribosomal protein RPS10/eS10, RPS20/uS10 and RPS3/uS3. It also acts as a component of the 4EHP-GYF2 complex, a multiprotein complex that acts as a repressor of translation initiation. ZNF598 has one RING type (aa 29-69) and a C2H2 type (aa 187-210) zinc finger domain. This ZooMAb recombinant monoclonal antibody, generated by our propriety technology, offers significantly enhanced specificity, affinity, reproducibility, and stability over conventional monoclonals. (Ref.: Garzia, A., et al. (2017). Nat. Commun. 8, 16056).
Postać fizyczna
Purified recombinant rabbit monoclonal antibody IgG, lyophilized in PBS with 5% Trehalose, normal appearance a coarse or translucent resin. Contains no biocide or preservatives, such as azide, or any animal by-products. Larger pack sizes provided as multiples of 25 μL.
Rekonstytucja
Odtworzyć liofilizowany osad przeciwciała za pomocą 25 μl ultraczystej wody lub soli fizjologicznej buforowanej fosforanem (PBS). Zapoznaj się z naszym protokołem rekonstytucji i szczegółowymi wskazówkami dotyczącymi aplikacji w zakresie sugerowanych rozcieńczeń początkowych i rodzaju próbki.
Przechowywanie i stabilność
Recommend storage of lyophilized product at 2-8°C; Before reconstitution, micro-centrifuge vials briefly to spin down material to bottom of the vial; Reconstitute each vial by adding 25 μL of filtered lab grade water or PBS; Reconstituted antibodies can be stored at 2-8°C, or -20°C for long term storage. Avoid repeated freeze-thaws.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)