Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA008440
Sigma-Aldrich
Anti-PANK2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Pantothenate kinase 2, mitochondrial precursor antibody produced in rabbit, Anti-Pantothenic acid kinase 2 antibody produced in rabbit, Anti-hPANK2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
SLHTVFCATGGGAYKFEQDFLTIGDLQLCKLDELDCLIKGILYIDSVGFNGRSQCYYFENPADSEKCQKLPFDLKNPYPLLLVNIGSGVSILAVYSKDNYKRVTGT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PANK2(80025)
Opis ogólny
Kinaza pantotenianowa 2 (PANK2) jest zlokalizowana w mitochondriach. Gen kodujący enzym znajduje się na chromosomie 20.
Immunogen
Pantothenate kinase 2, mitochondrial precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza pantotenianowa 2 (PANK2) odgrywa ważną rolę w metabolizmie energetycznym i syntezie koenzymu A (CoA) z pantotenianu. Fosforyluje pantotenian do 4′-fosfopantotenianu, który następnie opuszcza mitochondria, ponieważ enzymy katalizujące dalsze reakcje w szlaku biosyntezy CoA są cytozolowe. Jest on ostatecznie przekształcany w CoASH. Mutacje w tym genie są związane z neurodegeneracją związaną z PanK (PKAN), charakteryzującą się patologiczną akumulacją żelaza w zwojach podstawy mózgu, dystonią, dyzartrią, upośledzeniem umysłowym i zaburzeniami chodu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71386
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yien-Ming Kuo et al.
Human molecular genetics, 14(1), 49-57 (2004-11-05)
Pantothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN, formerly known as Hallervorden-Spatz syndrome) is a rare but devastating neurodegenerative disorder, resulting from an inherited defect in coenzyme A biosynthesis. As pathology in the human condition is limited to the central nervous system, specifically the
Neil Gordon
European journal of paediatric neurology : EJPN : official journal of the European Paediatric Neurology Society, 6(5), 243-247 (2002-10-11)
The arguments over the nomenclature of the syndrome are reviewed. Ethical considerations favour replacing the present eponyms with the title of panthothenate kinase-associated neurodegeneration (PKAN), now that more is known about the cause of the condition. The symptoms and signs
Roberta Leonardi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 104(5), 1494-1499 (2007-01-24)
The human isoform 2 of pantothenate kinase (PanK2) is localized to the mitochondria, and mutations in this protein are associated with a progressive neurodegenerative disorder. PanK2 inhibition by acetyl-CoA is so stringent (IC50 < 1 microM) that it is unclear