Merck
HPA008346
Sigma-Aldrich
ANTI-SUN1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Sad1/unc-84 protein-like 1, Anti-UNC84A, Anti-Unc-84 homolog A
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
QLLPTVEHLQLELDQLKSELSSWRHVKTGCETVDAVQERVDVQVREMVKLLFSEDQQGGSLEQLLQRFSSQFVSKGDLQTMLRDLQLQILRNVTHHVSVTKQLPTSEAVVSAVSEAGASGITEAQARAIVNS
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UNC84A(23353)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen SUN1 jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 7p22.3. Ulega on wszechobecnej ekspresji i występuje w 10 wariantach z powodu alternatywnych zdarzeń splicingowych.[1]
Sad1 i domena UNC84 zawierająca 1 (SUN1) jest obecna w wewnętrznej otoczce jądrowej. Posiada domenę karboksylowo-końcową zwaną domeną SUN, która znajduje się w przestrzeni między wewnętrzną i zewnętrzną błoną jądrową oraz domenę aminowo-końcową zlokalizowaną w nukleoplazmie.
Immunogen
Sad1/unc-84 protein-like 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Przeciwciało anty-SUN1 wyprodukowane u królika zostało użyte w immunoprecypitacji.
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły są podane poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Anti-SUN1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Sad1 i domena UNC84 zawierająca 1 (SUN1) odgrywa ważną rolę w łączeniu telomerów z otoczką jądrową. Wiąże się z białkami wiążącymi telomery i pomaga w tworzeniu bukietu mejotycznego. Jest to specjalny klaster utworzony przez telomery na otoczce jądrowej i występuje przed mejozą I. SUN1 oddziałuje również z SUN2, tworząc heterodimery. To z kolei pomaga w interakcji między otoczką jądrową a centrosomem. Wykazano również, że reformująca się otoczka jądrowa wykorzystuje SUN1 do acetylowania histonów w celu de-kondensacji DNA po mitozie. Jest to jeden z najwcześniejszych czynników wiążących się z segregowanymi chromosomami potomnymi w anafazie.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71108
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jennifer M Röhrl et al.
Cells, 10(1) (2021-01-21)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare premature aging disease caused by a mutation in LMNA. A G608G mutation in exon 11 of LMNA is responsible for most HGPS cases, generating a truncated protein called "progerin". Progerin is permanently farnesylated
Monika Zwerger et al.
Molecular biology of the cell, 21(2), 354-368 (2009-11-27)
Lamin B receptor (LBR) is an inner nuclear membrane protein involved in tethering the nuclear lamina and the underlying chromatin to the nuclear envelope. In addition, LBR exhibits sterol reductase activity. Mutations in the LBR gene cause two different human
Jennifer M Bupp et al.
The Journal of cell biology, 179(5), 845-854 (2007-11-28)
Positioning of telomeres at the nuclear periphery can have dramatic effects on gene expression by establishment of heritable, transcriptionally repressive subdomains. However, little is known about the integral membrane proteins that mediate telomere tethering at the nuclear envelope. Here, we
Laure Crabbe et al.
Cell reports, 2(6), 1521-1529 (2012-12-25)
Telomeres are essential for nuclear organization in yeast and during meiosis in mice. Exploring telomere dynamics in living human cells by advanced time-lapse confocal microscopy allowed us to evaluate the spatial distribution of telomeres within the nuclear volume. We discovered
Xiang Lu et al.
Cells, 7(4) (2018-04-25)
The mammalian nuclear lamina proteins—prelamin A- and B-type lamins—are post-translationally modified by farnesylation, endoproteolysis, and carboxymethylation at a carboxy-terminal CAAX (C, cysteine; a, aliphatic amino acid; X, any amino acid) motif. However, prelamin A processing into mature lamin A is