Kluczowe dokumenty
HPA007522
Sigma-Aldrich
Anti-PNPLA6 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-sws, Anty-NTE, Anty-SPG39, Anty-iPLA2delta
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:20- 1:50
sekwencja immunogenna
DVGYQYGKAVFGGWSRGNVIEKMLTDRRSTDLNESRRADVLAFPSSGFTDLAEIVSRIEPPTSYVSDGCADGEESDCLTEYEEDAGPDCSRDEGGSPEGASPSTASEMEEEKSILRQRR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PNPLA6(10908)
Immunogen
neuropathy target esterase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen PNPLA6 (patatin-like phospholipase domain containing 6), znany również jako esteraza docelowa neuropatii (NTE) lub SPG39, koduje fosfolipazę, która bierze udział w deacetylacji wewnątrzkomórkowej fosfatydylocholiny w celu wytworzenia glicerofosfocholiny. Odgrywa kluczową rolę w rozwoju i wydłużaniu neurytów podczas różnicowania neuronów. Białko to jest obecne po cytoplazmatycznej stronie retikulum endoplazmatycznego zarówno w neuronach, jak i komórkach nieneuronalnych. Funkcjonuje w homeostazie lipidów błonowych. Mutacje w tym genie powodują dziedziczną paraplegię spastyczną (HSP). Białko to służy jako cel dla neurodegeneracji, takiej jak opóźniona polineuropatia indukowana związkami fosforoorganicznymi (OPIDP), indukowana związkami fosforoorganicznymi i chemicznymi środkami bojowymi.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71624
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Lotti
Critical reviews in toxicology, 21(6), 465-487 (1991-01-01)
This review discusses the facts regarding organophosphate-induced delayed polyneuropathy (OPIDP) as they are related to its pathogenesis rather than being a comprehensive review of all available data. Neuropathy target esterase (NTE) is considered to be the molecular target for OPIDP
Yang Song et al.
Disease models & mechanisms, 6(2), 404-413 (2012-09-22)
Mutations in patatin-like phospholipase domain containing 6 (PNPLA6), also known as neuropathy target esterase (NTE) or SPG39, cause hereditary spastic paraplegia (HSP). Although studies on animal models, including mice and Drosophila, have extended our understanding of PNPLA6, its roles in
Oliver Zaccheo et al.
The Journal of biological chemistry, 279(23), 24024-24033 (2004-03-27)
Eukaryotic cells control the levels of their major membrane lipid, phosphatidylcholine (PtdCho), by balancing synthesis with degradation via deacylation to glycerophosphocholine (GroPCho). Here we present evidence that in both yeast and mammalian cells this deacylation is catalyzed by neuropathy target