Merck
HPA007044
Sigma-Aldrich
Anti-HK1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Brain form hexokinase antibody produced in rabbit, Anti-HK I antibody produced in rabbit, Anti-Hexokinase type I antibody produced in rabbit, Anti-Hexokinase-1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LPTFVRSIPDGSEKGDFIALDLGGSSFRILRVQVNHEKNQNVHMESEVYDTPENIVHGSGSQLFDHVAECLGDFMEKRKIKDKKLPVGFTFSFPCQQSKIDEAILITWTKRFKASGVEGADVVKLLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HK1(3098)
Powiązane kategorie
Immunogen
Hexokinase-1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
HK1 (heksokinaza 1) koduje białko heksokinazy składające się z domeny wiążącej porinę na N-końcu. Jest ono głównie zaangażowane w szlak metaboliczny glukozy. Ulega ekspresji w wewnętrznej części fotoreceptora, zewnętrznej warstwie splotowatej, wewnętrznej warstwie jądrowej, wewnętrznej warstwie splotowatej i warstwie komórek zwojowych ludzkiej siatkówki. Zapewnia energię do utrzymania aktywności metabolicznej siatkówki. W mitochondriach HK1 działa jako czynnik pro-przeżycia, hamując sygnały apoptotyczne indukowane przez TNF. Mutacja missense w heksokinazie 1 (HK1) powoduje autosomalne dominujące zaburzenie, barwnikowe zapalenie siatkówki. Doniesiono, że domena HK1 wiążąca poriny aktywnie uczestniczy w integralności mitochondriów.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST71394
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Nussbaumer et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 41(7), 1751-1758 (2015-11-17)
Current treatment strategies for anxiety disorders are predominantly symptom-based. However, a third of anxiety patients remain unresponsive to anxiolytics highlighting the need for more effective, mechanism-based therapeutic approaches. We have previously compared high vs low anxiety mice and identified changes
Feng Wang et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(11), 7159-7164 (2014-10-16)
Retinitis pigmentosa (RP) is a genetically heterogeneous disease with over 60 causative genes known to date. Nevertheless, approximately 40% of RP cases remain genetically unsolved, suggesting that many novel disease-causing genes are yet to be identified. In this study, we
Lori S Sullivan et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(11), 7147-7158 (2014-09-06)
To identify the cause of retinitis pigmentosa (RP) in UTAD003, a large, six-generation Louisiana family with autosomal dominant retinitis pigmentosa (adRP). A series of strategies, including candidate gene screening, linkage exclusion, genome-wide linkage mapping, and whole-exome next-generation sequencing, was used
Anja Schindler et al.
Cellular signalling, 25(12), 2685-2692 (2013-09-11)
To coordinate a meaningful response to infection or tissue damage, Tumor Necrosis Factor (TNF) triggers a spectrum of reactions in target cells that includes cell activation, differentiation, proliferation and death. Deregulated TNF signaling can lead to tissue damage and organ
Koko Murakami et al.
Acta haematologica, 108(4), 204-209 (2002-11-15)
Red blood cells (RBCs) express two hexokinase (HK) isoforms, HK-I and HK-R. Both isozymes are generated from the HK-I gene by use of an alternate promoter. Gene structure and exon-intron organization of the HK-I gene have been elucidated from a