Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA005684
Sigma-Aldrich
Anti-SEC16A antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CCDC88C, Anti-KIAA0310, Anti-Uncharacterized protein KIAA0310
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
PLPIPSNLFVPTPDAEEPQLPDGTGREGPAAARGLANPEPAPEPKAPGDLPAAGGPPSGAMPFYNPAQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SEC16A(9919)
Opis ogólny
SEC16 homolog A (SEC16A) jest białkiem o masie 250 kDa zaangażowanym w transport błonowy z retikulum endoplazmatycznego. Lokalizuje się we wklęsłej strukturze w kształcie miseczki w retikulum endoplazmatycznym.
Immunogen
Protein transport protein Sec16A (Protein SEC16 homolog A)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
SEC16 homolog A (SEC16A) jest związany z miejscami wyjścia retikulum endoplazmatycznego (ERES) przez cały okres mitozy i stanowi szablon dla szybkiego montażu funkcjonalnych domen eksportowych w anafazie. Zależny od SAR1A-GTP montaż SEC16A na błonie ER tworzy zorganizowane rusztowanie definiujące ERES.[1] SEC16A oddziałuje fizycznie z podjednostkami COPII Sec23 i Sec13, kierując w ten sposób montażem COPII na przejściowej błonie ER przed utworzeniem pęcherzyków.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70750
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Annika Budnik et al.
FEBS letters, 583(23), 3796-3803 (2009-10-24)
The first membrane trafficking step in the biosynthetic secretory pathway, the export of proteins and lipids from the endoplasmic reticulum (ER), is mediated by COPII-coated vesicles. In mammalian cells, COPII vesicle budding occurs at specialized sites on the ER, the
Yan Wu et al.
PloS one, 13(1), e0190407-e0190407 (2018-01-05)
We identified 37 ubiquitin ligases containing RING-finger and transmembrane domains. Of these, we found that RNF183 is abundantly expressed in the kidney. RNF183 predominantly localizes to the endoplasmic reticulum (ER), Golgi, and lysosome. We identified Sec16A, which is involved in
Takayuki Iinuma et al.
The Journal of biological chemistry, 282(24), 17632-17639 (2007-04-13)
Coat protein complex II (COPII)-coated vesicles/carriers, which mediate export of proteins from the endoplasmic reticulum (ER), are formed at special ER subdomains in mammals, termed ER exit sites or transitional ER. The COPII coat consists of a small GTPase, Sar1
Peter Watson et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 7(12), 1678-1687 (2006-09-29)
The selective export of proteins and lipids from the endoplasmic reticulum (ER) is mediated by the coat protein complex II (COPII) that assembles onto the ER membrane. In higher eukaryotes, COPII proteins assemble at discrete sites on the membrane known
Helen Hughes et al.
Journal of cell science, 123(Pt 23), 4032-4038 (2010-11-04)
Mitotic inhibition of COPII-dependent export of proteins from the endoplasmic reticulum results in disassembly of the Golgi complex. This ensures ordered inheritance of organelles by the two daughter cells. Reassembly of the Golgi is intimately linked to the re-initiation of