Kluczowe dokumenty
HPA005681
Sigma-Aldrich
Anti-RIOK2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-RIO kinase 2, Anti-Serine/threonine-protein kinase RIO2
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
FPTFKDIRREDTLDVEVSASGYTKEMQADDELLHPLGPDDKNIETKEGSEFSFSDGEVAEKAEVYRSENESERNCLEESEGCYCRSSGDPEQIKEDSLSEESADARSFE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RIOK2(55781)
Opis ogólny
Kinaza serynowo-treoninowa RIO2 (RIOK2) należy do rodziny kinaz białkowych RIO, a gen kodujący to białko znajduje się na chromosomie 5.
Immunogen
Serine/threonine-protein kinase RIO2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RIOK2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige. Anti-RIOK2 antibody produced in rabbit is also suitable for immunoblot analysis.
Działania biochem./fizjol.
Kinaza serynowo-treoninowa RIO2 (RIOK2) jest czynnikiem nierybosomalnym wymaganym do prawidłowej biogenezy rybosomalnego RNA i progresji cyklu komórkowego. Jest niezbędny do przetwarzania 20S pre-rRNA do 18S rRNA w syntezie podjednostki rybosomalnej 40S. RIOK2 jest również rybosomalnym czynnikiem montażowym, który zapobiega przedwczesnej inicjacji translacji na małej (40S) podjednostce. Jest potrzebny do prawidłowego przebiegu mitozy, reguluje przejście metafaza-anafaza i jest substratem kinazy polo-podobnej 1 (Plk1), która jest fosforylowana przez Plk1 na resztach Ser-335, Ser-380 i Ser-548.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70196
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Min Yu et al.
Biomedicines, 9(9) (2021-09-29)
Up to now, the chemotherapy approaches for glioblastoma were limited. 1-[2-Thiazolylazo]-2-naphthol (named as NSC139021) was shown to significantly inhibit the proliferation of prostate cancer cells by targeting the atypical protein kinase RIOK2. It is documented that RIOK2 overexpressed in glioblastoma.
Renee D Read et al.
PLoS genetics, 9(2), e1003253-e1003253 (2013-03-06)
Glioblastoma, the most common primary malignant brain tumor, is incurable with current therapies. Genetic and molecular analyses demonstrate that glioblastomas frequently display mutations that activate receptor tyrosine kinase (RTK) and Pi-3 kinase (PI3K) signaling pathways. In Drosophila melanogaster, activation of
Ting Liu et al.
The Journal of biological chemistry, 286(42), 36352-36360 (2011-09-02)
Polo-like kinase 1 (Plk1) plays essential roles during multiple stages of mitosis by phosphorylating a number of substrates. Here, we report that the atypical protein kinase Rio2 is a novel substrate of Plk1 and can be phosphorylated by Plk1 at
Tasha K Mendes et al.
PloS one, 10(2), e0117444-e0117444 (2015-02-18)
RIO protein kinases (RIOKs) are a relatively conserved family of enzymes implicated in cell cycle control and ribosomal RNA processing. Despite their functional importance, they remain a poorly understood group of kinases in multicellular organisms. Here, we show that the