Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA005546
Sigma-Aldrich
Anti-DLGAP5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DLG7 antibody produced in rabbit, Anti-Discs large homolog 7 antibody produced in rabbit, Anti-HURP antibody produced in rabbit, Anti-Hepatoma up-regulated protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ASRHRKDISTEMIRTKIAHRKSLSQKENRHKEYERNRHFGLKDVNIPTLEGRILVELDETSQGLVPEKTNVKPRAMKTILGDQRKQMLQKYKEEKQLQKLKEQREKAKRGIFKVGRYRPDMPCFLLSNQNAVKAE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLGAP5(9787)
Opis ogólny
DLGAP5 (discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5) jest białkiem związanym z mikrotubulami. Jest to również gen regulowany przez cykl komórkowy. Podczas mitozy lokalizuje się na biegunach wrzeciona. U ludzi gen DLGAP5 jest mapowany na chromosomie 14q22-23 i składa się z 19 eksonów. Białko to składa się z domniemanego sygnału eksportu jądrowego (NES), który jest bogaty w leucynę, domenę zwiniętej cewki, dwa pola zniszczenia (D-box) i pole KEN. Składa się również z domeny homologii GKAP 1 (GH1), która składa się z ~ 100 aminokwasów. Białko DLGAP5 wykazuje wysoką ekspresję w normalnych tkankach o wysokim poziomie proliferacji, takich jak jądra, grasica, wątroba płodu i okrężnica.
Immunogen
Discs large homolog 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
DLGAP5 (discs, large (Drosophila) homolog-associated protein 5) jest substratem dla Aurory A, który reguluje jej dostępność i wiązanie z wrzecionem mitotycznym. Ułatwia również montaż wrzeciona mitotycznego i pomaga w segregacji chromosomów. Podczas mitozy pośredniczy w napięciu między kinetochorami. Nieprawidłowy wzrost ekspresji DLGAP5 skutkuje nieprawidłową funkcją wrzeciona, prowadząc do aneuploidii i nowotworzenia. Ma potencjał jako marker do wczesnego wykrywania raka pęcherza moczowego i raka pęcherza moczowego. Nadekspresja DLGAP5 i jego skróconej formy KIAA0008 jest związana z ludzkim rakiem okrężnicy, rakiem piersi, rakiem wątrobowokomórkowym i rakiem przejściowokomórkowym. Sugeruje się, że działa on jako onkogen, ponieważ hamuje p53, który jest genem supresorowym nowotworu. Gen DLGAP5 może potencjalnie określać rokowanie w raku prostaty wysokiego ryzyka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70349
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thibault Courthéoux et al.
Journal of cell science, 132(10) (2019-04-28)
During mitosis, the cell sequentially constructs two microtubule-based spindles to ensure faithful segregation of chromosomes. A bipolar spindle first pulls apart the sister chromatids, then a central spindle further separates them away. Although the assembly of the first spindle is
Kay Hewit et al.
Cell death & disease, 9(11), 1069-1069 (2018-10-21)
Based on a molecular classification of prostate cancer using gene expression pathway signatures, we derived a set of 48 genes in critical pathways that significantly predicts clinical outcome in all tested patient cohorts. We tested these genes in a functional
Jung-Mao Hsu et al.
The Journal of biological chemistry, 279(31), 32592-32602 (2004-05-18)
F-box proteins, components of SCF ubiquitin-ligase complexes, are believed to be responsible for substrate recognition and recruitment in SCF-mediated proteolysis. F-box proteins that have been identified to function in the SCF complexes to date mostly have substrate-binding motifs, such as
Christian R Gomez et al.
PloS one, 8(12), e82833-e82833 (2013-12-19)
Hypoxia has been associated with malignant progression, metastasis and resistance to therapy. Hence, we studied expression of hypoxia-regulated genes in 100 prostate cancer (CaP) bulk tissues and 71 adjacent benign tissues. We found 24 transcripts significantly overexpressed (p ≤ 0.02).
Ann-Ping Tsou et al.
Oncogene, 22(2), 298-307 (2003-01-16)
An analytic strategy was followed to identify putative regulatory genes during the development of human hepatocellular carcinoma (HCC). This strategy employed a bioinformatics analysis that used a database search to identify genes, which are differentially expressed in human HCC and