Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
HPA004723
Sigma-Aldrich
Anti-ITGAX antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD11c antigen, Anti-Integrin alpha-X precursor, Anti-Leu M5, Anti-Leukocyte adhesion glycoprotein p150,95 alpha chain, Anti-Leukocyte adhesion receptor p150,95
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
QDGLVDLAVGARGQVLLLRTRPVLWVGVSMQFIPAEIPRSAFECREQVVSEQTLVQSNICLYIDKRSKNLLGSRDLQSSVTLDLALDPGRLSPRATFQETKNRSLSRVRV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGAX(3687)
Opis ogólny
Integryna jest heterodimeryczną cząsteczką receptora adhezyjnego αβ. Składa się z czterech domen w podjednostce α i ośmiu w podjednostce β.
Immunogen
Integrin alpha-X precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Ogólnie rzecz biorąc, integryna jest głównie zaangażowana w przekazywanie sygnałów przez błonę plazmatyczną w dwóch kierunkach. ITGAX (integryna, alfa X, podjednostka 4 receptora składnika dopełniacza 3) została zgłoszona jako główny składnik fagocytozy cząstek opsonizowanych produktem dopełniacza iC3b. Niedobór ekspresji ITGAX powoduje przewlekłą białaczkę mielomonocytową (CMML) w komórkach monocytarnych, a nadekspresja powoduje zespół policystycznych jajników (PCOS).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70096
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Can Xie et al.
The EMBO journal, 29(3), 666-679 (2009-12-25)
We report the structure of an integrin with an alphaI domain, alpha(X)beta(2), the complement receptor type 4. It was earlier expected that a fixed orientation between the alphaI domain and the beta-propeller domain in which it is inserted would be
Zhi Hua Huang et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 98(1), E17-E24 (2012-11-03)
Adipose tissue macrophage (ATM) infiltration is a major pathway for obesity-induced insulin resistance but has not been studied as a mechanism for insulin resistance in PCOS. We tested whether polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with increased ATM infiltration, especially
Payal Sojitra et al.
American journal of clinical pathology, 140(5), 686-692 (2013-10-15)
To examine the utility of CD11c expression on monocytes in normal controls and patients with chronic myelomonocytic leukemia (CMML) (n = 23) with flow cytometric immunophenotyping. Twenty-three CMML samples and 10 control bone marrows submitted for lymphoma staging without evidence