Merck
HPA004706
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHA2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Pleckstrin homology domain-containing family A member 2 antibody produced in rabbit, Anti-TAPP-2 antibody produced in rabbit, Anti-Tandem PH domain-containing protein 2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
GAGAVGALQLTYISKVSIATPKQKPKTPFCFVINALSQRYFLQANDQKDMKDWVEALNQASKITVPKGGGLPMTTEVLKSLAAPPALEKKPQVAYKTEIIGGVVVHTPISQNGGDGQEGSEPGSHTILRRSQSYIPTS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLEKHA2(59339)
Opis ogólny
PLEKHA2 (pleckstrin homology domain containing, family A, phosphoinositide binding specific member 2) jest białkiem adaptorowym transdukcji sygnału. Ulega ekspresji w wielu tkankach, w tym w tkankach limfoidalnych. Wysoka ekspresja została zidentyfikowana w pierwotnych białaczkowych komórkach B o zdolności migracyjnej. Jest to cząsteczka o niewielkich rozmiarach (32 do 47 kDa) z domenami pleckstrin homology (PH) w pobliżu C-końca. Domeny PH zawierają motyw wiążący 3-fosfoinozytydy. Nie posiada domen enzymatycznych.
Immunogen
Pleckstrin homology domain-containing family A member 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
PLEKHA2 (pleckstrin homology domain containing, family A, phosphoinositide binding specific member 2) ma powinowactwo wiązania do fosfatydyloinozytolo-3,4-bisfosforanu lub PI(3,4)P2, produktu 3-kinazy fosfoinozytolu (PI3K). Odgrywa kluczową rolę w reorganizacji cytoszkieletu napędzanej przez PI3K, ponieważ gromadzi się w bogatych w F-aktynę obszarach błony plazmatycznej. W białaczce TAPP2 tworzy pomost między sygnalizacją PI3K a cytoszkieletem. Badania sugerują również, że TAPP2 odgrywa kluczową rolę w regulacji wypukłości błony zależnej od F-aktyny i generowaniu polarności komórek.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86533
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aaron J Marshall et al.
Molecular and cellular biology, 22(15), 5479-5491 (2002-07-09)
We report the characterization of two signal transduction proteins related to Bam32, known as TAPP1 and TAPP2. Bam32, TAPP1, and TAPP2 share several characteristics, including small size (32 to 47 kDa), lack of enzymatic domains, high conservation between humans and
Hongzhao Li et al.
PloS one, 8(2), e57809-e57809 (2013-03-06)
The intracellular signaling processes controlling malignant B cell migration and tissue localization remain largely undefined. Tandem PH domain-containing proteins TAPP1 and TAPP2 are adaptor proteins that specifically bind to phosphatidylinositol-3,4-bisphosphate, or PI(3,4)P2, a product of phosphoinositide 3-kinases (PI3K). While PI3K
Jennifer L Costantini et al.
Blood, 114(21), 4703-4712 (2009-09-30)
Tandem pleckstrin homology domain proteins (TAPPs) are recruited to the plasma membrane via binding to phosphoinositides produced by phosphoinositide 3-kinases (PI3Ks). Whereas PI3Ks are critical for B-cell activation, the functions of TAPP proteins in B cells are unknown. We have