Merck
HPA004098
Sigma-Aldrich
Anti-ZIC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Zinc finger protein ZIC 1, Anti-Zinc finger protein of the cerebellum 1
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LGINPFADGMGAFKLNPSSHELASAGQTAFTSQAPGYAAAAALGHHHHPGHVGSYSSAAFNSTRDFLFRNRGFGDAAAAASAQHSLFAASAGGFGGPHGHTDAAGHLLFPGLHEQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ZIC1(7545)
Immunogen
Zinc finger protein ZIC 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Chromatynowa immunoprecypitacja (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
ZIC1 jest członkiem rodziny białek Zinc finger of the cerebellum (ZIC) i jest określany jako ZIC i ZNF201. Gen koduje białka zawierające palec cynkowy, które mogą wiązać białka i DNA. Jest to ważny czynnik transkrypcyjny z domenami palca cynkowego zaangażowanymi w proces rozwoju neuronów. Jest to nowy gen supresorowy nowotworu, który odgrywa kluczową rolę w rozwoju kręgowców. Metylacja tego genu może być obiecującym biomarkerem do diagnozowania i prognozowania HCC i raka jajnika (OC). Służy jako potencjalny cel terapeutyczny dla raka żołądka. Jest również zaangażowany w progresję ludzkich nowotworów, w tym rdzeniaków, raka endometrium i nowotworów mezenchymalnych. Działa jako nowy kandydat na gen supresorowy nowotworu regulowany w dół poprzez hipermetylację promotora w raku żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86720
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rui-Lan Huang et al.
Epigenetics, 8(6), 624-634 (2013-06-19)
Women with advanced stage ovarian cancer (OC) have a five-year survival rate of less than 25%. OC progression is associated with accumulation of epigenetic alterations and aberrant DNA methylation in gene promoters acts as an inactivating "hit" during OC initiation
Yan-Ying Wang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(8), 7429-7433 (2014-05-02)
Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of the most aggressive malignancies in humans, and its prognosis is generally poor even after surgery. The zinc finger of the cerebellum (ZIC1) gene is a novel tumor suppressor gene that plays a crucial role
Dwayne B Holmes et al.
Biology open, 6(3), 402-406 (2017-02-09)
Here, we report a 3D cerebellar differentiation protocol with quick startup method, defined medium and no special materials or handling requirements. Three fibroblast growth factors (FGF2, 4 and 8) were used for cerebellar patterning and smoothened agonist (SAG) for granule
Jing Zhong et al.
BMC cancer, 12, 290-290 (2012-07-18)
ZIC1, a vital transcription factor with zinc finger domains, has been implicated in the process of neural development. We previously showed that ZIC1 may function as a tumour suppressor in gastrointestinal cancers. However, the molecular mechanism underlying ZIC1 participation in
Radiya G Ali et al.
The international journal of biochemistry & cell biology, 44(11), 2065-2068 (2012-09-12)
The Zic genes encode zinc finger containing proteins that can bind proteins and DNA. The understanding of Zic molecular networks has been hampered by functional redundancy amongst family members, and because their loss-of-function phenotypes are indicative of a role in