Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003903
Sigma-Aldrich
Anti-VSIG4 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein Z39Ig, Anti-V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
PPISYIWYKQQTNNQEPIKVATLSTLLFKPAVIADSGSYFCTAKGQVGSEQHSDIVKFVVKDSSKLLKTKTEAPTTMTYPLKATSTVKQSWDWTTDMDGYL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VSIG4(11326)
Powiązane kategorie
Immunogen
V-set and immunoglobulin domain-containing protein 4 Precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
V-set i domena immunoglobulinowa zawierająca 4 (VSIG4) to nowy inhibitor nadrodziny B7. Jest on określany jako CRIg i Z39IG. Bierze udział w usuwaniu patogenów ogólnoustrojowych i komórek autologicznych. Ulega ekspresji wyłącznie na makrofagach rezydujących w tkankach i wiąże się z multimerami C3b i iC3b, które są kowalencyjnie przyłączone do powierzchni cząstek. Jego zewnątrzkomórkowa domena hamuje aktywację dopełniacza poprzez alternatywne szlaki i działa jako ważny receptor klirensu. Działa również jako potencjalny marker diagnostyczny ciężkiego stanu przedrzucawkowego.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74396
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
So-Woon Kim et al.
Gastric cancer : official journal of the International Gastric Cancer Association and the Japanese Gastric Cancer Association, 24(2), 327-340 (2020-09-15)
Recent clinical studies on immune checkpoint (IC) inhibitors in the context of advanced gastric cancer (AGC) have failed to show significant survival benefits but have suggested the possible role of IC inhibitors in anti-AGC immunity. Considering the low efficacy of
Yik Yan Chong et al.
Scientific reports, 14(1), 17522-17522 (2024-07-31)
Peritoneal metastasis (PM), the regional progression of intra-abdominal malignancies, is a common sequelae of colorectal cancer (CRC). Immunotherapy is slated to be effective in generating long-lasting anti-tumour response as it utilizes the specificity and memory of the immune system. In
Jin Roh et al.
Oncotarget, 8(35), 58122-58132 (2017-09-25)
Multiple myeloma (MM) remains as an incurable disease, despite recent substantial improvements in treatment. Therefore, development of novel biomarkers for risk stratification and new therapeutic targets are imperative. One of the emerging treatments for MM is the immune checkpoint blockades.
Julien Textoris et al.
PloS one, 8(12), e82638-e82638 (2013-12-19)
Preeclampsia is a placental disease characterized by hypertension and proteinuria in pregnant women, and it is associated with a high maternal and neonatal morbidity. However, circulating biomarkers that are able to predict the prognosis of preeclampsia are lacking. Thirty-eight women
Shuxiong Xu et al.
Immunology letters, 128(1), 46-50 (2009-11-17)
VSIG4 has been recently described as a B7 family-related protein. The immunotherapeutic potential of dendritic cells (DCs) transfected with VSIG4 recombinant adenovirus has not been characterized. In the present study, DCs were transfected with human VSIG4 (hVSIG4) recombinant adenovirus, a