This product does not include the antigen. This antibody is reactive against the human protein. Please see the links below to review products that that may serve as positive controls. https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/c4835?icid=sharepdp-clipboard-copy-productdetailpage and
https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/219369?icid=sharepdp-clipboard-copy-productdetailpage
C2331
Monoclonal Anti-Carcinoembryonic Antigen antibody produced in mouse
clone C6G9, ascites fluid
Wybierz wielkość
1980,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1980,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C6G9, monoclonal
zawiera
15 mM sodium azide
reaktywność gatunkowa
human
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using human colon carcinoma tissue
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CEACAM5(1048)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monoclonal Anti-Human Carcinoembryonic Antigen (CEA) reacts specifically with human CEA (CD66e, 180 kDa) from different types of malignant tissues. The antibody detects an epitope which is resistant to 30 minute oxidation by 1% sodium periodate solution in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Enzymatic predigestion with proteolytic enzymes enhances immunohistochemical staining with the antibody.The product reacts with medullary thyroid cancers and also associates with cell surface and cytoplasm of malignant glands in colorectal adenocarcinomas. Additionally, the product reacts weakly with normal colon mucosa and occasionally reacts with bile canalicular and pancreatic acinar cells. However, the antibody does not react with other tested tissue such as term placenta, nor does it bind to non-specific cross-reacting antigen (NCA) in granulocytes.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
-
Is this including antigens too?