Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA003482
Sigma-Aldrich
Anti-SNRPB antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-COD, Anti-Sm-B/B′, Anty-SNRPB1, Anty-SmB/SmB′, Anty-snRNP-B
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
TFKAFDKHMNLILCDCDEFRKIKPKNAKQPEREEKRVLGLVLLRGENLVSMTVEGPPPKDTGIARVPLAGAAGGPGVGRAAGRGVPAGVPIPQ
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNRPB(6628)
Powiązane kategorie
Immunogen
małe jądrowe polipeptydy rybonukleoproteinowe B i B1 rekombinowane białko znakowane epitopem (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Białko N związane z małą rybonukleoproteiną jądrową jest białkiem kodowanym przez gen SNRPB u ludzi i jest mapowane między chromosomami 15q11 -q13. Koduje podjednostkę małej rybonukleoproteiny jądrowej i bierze udział w splicingu pre-mRNA. Gen ten ulega ekspresji głównie w mózgu. Występuje również w neuronalnych komórkach macierzystych myszy i ludzi. Odciski matczyne dla regionu kontroli odcisku (IC) ludzkiego genu SNRPB są przywracane na etapie pęcherzyka zarodkowego (GV) i nie są przywracane na późnym etapie oocytu lub po zapłodnieniu.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86243
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meiling Ji et al.
Frontiers in oncology, 10, 561287-561287 (2020-11-24)
Colorectal cancer is a major cause of death worldwide, and the identification of new diagnostic and prognostic biomarkers is crucial to develop new strategies to avoid colorectal cancer-related deaths. Small nuclear ribonucleoprotein polypeptide N (SNRPN) is an imprinted gene that
Ningfu Peng et al.
Cell biology international, 44(5), 1103-1111 (2020-01-14)
Dysregulation of genes involved in alternative splicing contributes to hepatocarcinogenesis. SNRPB, a component of spliceosome, is implicated in human cancers, yet its clinical significance and biological function in hepatocellular carcinoma (HCC) remains unknown. Here, we show that SNRPB expression is
Jin Ma et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 6060-6064 (2015-08-12)
The spliceosome, the large RNA‑protein molecular complex, is crucial for pre‑mRNA splicing. Several antitumor drugs have been found to tightly bind to the components of the spliceosome and mutations in the spliceosome have been reported in several types of cancer.
C C Glenn et al.
Human molecular genetics, 2(12), 2001-2005 (1993-12-01)
The SNRPN gene encodes a small nuclear ribonucleoprotein subunit, SmN, thought to be involved in splicing of pre-mRNA. A closely related protein, SmB/B', is constitutively expressed in all tissues except the brain, where SmN is predominantly expressed. The mouse homolog
Shih-Han Lee et al.
Journal of neuro-oncology, 101(3), 419-428 (2010-06-29)
Germ cell tumours (GCTs) are a diverse group of neoplasms all of which are generally believed to arise from germ cell progenitors (PGCs). Even those that form in the nervous system are likewise believed to be PGC-derived, despite being found