Kluczowe dokumenty
HPA003408
Sigma-Aldrich
Anti-IFIT2 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-IFI-54K antibody produced in rabbit, Anti-IFIT-2 antibody produced in rabbit, Anti-ISG-54 K antibody produced in rabbit, Anti-Interferon-induced 54 kDa protein antibody produced in rabbit, Anti-Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
RVCSILASLHALADQYEDAEYYFQKEFSKELTPVAKQLLHLRYGNFQLYQMKCEDKAIHHFIEGVKINQKSREKEKMKDKLQKIAKMRLSKNGADSEALHVLAFLQELNEKMQQADEDSERGLESGS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IFIT2(3433)
Immunogen
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-IFIT2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko indukowane interferonem z powtórzeniami tetricopeptydowymi 2 lub IFIT2 jest białkiem kodowanym przez gen IFIT2 u ludzi. Jest to jeden z najbardziej wrażliwych genów stymulowanych interferonem i jest odpowiedzialny za stymulację interferonem. Może odgrywać ważną rolę w hamowaniu migracji komórek. Białko to może pomóc w zapobieganiu przerzutom raka płaskonabłonkowego jamy ustnej (OSCC) i może służyć jako cenny marker prognostyczny. Negatywnie reguluje kompleks białkowy eIF3 i hamuje inicjację translacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86653
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ranran Wang et al.
Journal of virology, 97(4), e0190722-e0190722 (2023-03-23)
Merkel cell polyomavirus (MCPyV) has been associated with approximately 80% of Merkel cell carcinoma (MCC), an aggressive and increasingly incident skin cancer. The link between host innate immunity, viral load control, and carcinogenesis has been established but poorly characterized. We
K C Lai et al.
Oncogene, 32(32), 3686-3697 (2012-09-19)
Interferon-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 (IFIT2) is one of the most highly responsive interferon-stimulated genes, but its biological functions are poorly understood. In this study, we aimed to explore the underlying mechanisms by which depleting IFIT2 induces the migration
Xiaoshan Feng et al.
BMC cancer, 14, 633-633 (2014-09-02)
An increasing body of evidence indicates that miRNAs have a critical role in carcinogenesis and cancer progression; however, the role of miRNAs in the tumorigenesis of adencarcinoma of gastric esophageal junction (AGEJ) remains largely unclear. The SGC7901 and BGC-823 gastric
Kuo-Chu Lai et al.
Molecular cancer research : MCR, 6(9), 1431-1439 (2008-09-30)
The function of the IFN-stimulated gene family protein, IFN-induced protein with tetratricopeptide repeats 2 (IFIT2), is poorly understood. Here, we report that IFIT2 colocalizes with cytokeratin 18 in oral squamous cell carcinoma (OSCC) cells. Treatment of OSCC cells with IFN-beta
Susanne Berchtold et al.
BMC immunology, 9, 75-75 (2008-12-26)
Interferon induced tetratricopeptide repeat protein 2 (IFIT-2, P54) belongs to the type I interferon response genes and is highly induced after stimulation with LPS. The biological function of this protein is so far unclear. Previous studies indicated that IFIT-2 binds