Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA003371
Sigma-Aldrich
Anti-RPS21 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-40S ribosomal protein S21 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
MQNDAGEFVDLYVPRKCSASNRIIGAKDHASIQMNVAEVDKVTGRFNGQFKTYAICGAIRRMGESDDSILRLAKADGIVSK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS21(6227)
Opis ogólny
RPS21 (białko rybosomalne S21) jest genem gospodarza i znajduje się w wysepkach genomowych bogatych w GC.
Immunogen
40S ribosomal protein S21 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-RPS21 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen RPS21 (białko rybosomalne S21) koduje białko zlokalizowane na podjednostce rybosomalnej 40S. Białko to należy do rodziny białek rybosomalnych S21E. Jest zlokalizowane w cytoplazmie i funkcjonuje jako czynnik inicjacji translacji regulujący syntezę białek i wzrost komórek. Służy jako partner wiążący prekursor białka wiążącego lamininę LBP-40.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST86611
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Meletis Verras et al.
Archives of insect biochemistry and physiology, 56(3), 133-142 (2004-06-24)
Ribosomal protein S21 (RpS21) belongs to a small group of ribosomal or ribosome-associated proteins. Mutations in the RpS21 gene cause dominant Minute and recessive lethal tumorous phenotypes in Drosophila melanogaster. Studies in several organisms suggest that RpS21 is involved in
I Török et al.
Molecular and cellular biology, 19(3), 2308-2321 (1999-02-18)
Down-regulation of the Drosophila ribosomal protein S21 gene (rpS21) causes a dominant weak Minute phenotype and recessively produces massive hyperplasia of the hematopoietic organs and moderate overgrowth of the imaginal discs during larval development. Here, we show that the S21
E V Smirnova et al.
Bioorganicheskaia khimiia, 26(5), 392-396 (2000-07-20)
A full-size functional gene encoding the human ribosomal protein S21 was cloned and characterized. Its nucleotide sequence, exon-intron organization, and transcription initiation site were determined. The gene comprises 1417 bp and is composed of six exons and five introns. Like
Jitendra Badhai et al.
FEBS letters, 583(12), 2049-2053 (2009-05-21)
Ribosomal protein S19 (RPS19) is mutated in patients with Diamond-Blackfan anemia (DBA). We hypothesized that decreased levels of RPS19 lead to a coordinated down-regulation of other ribosomal (r-)proteins at the subunit level. We show that small interfering RNA (siRNA) knock-down