Kluczowe dokumenty
HPA003180
Sigma-Aldrich
Anti-TNRC6B antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Trinucleotide repeat-containing 6B protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QIPQFQLACQLLLQQQQQQQLLQNQRKISQAVRQQQEQQLARMVSALQQQQQQQQRQPGMKHSPSHPVGPKPHLDNMVPNALNVGLPDLQTKGPIPGYGSGFSSGGMDYGMVGGKEAGTESRFKQWTS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TNRC6B(23112)
Opis ogólny
Gen TNRC6B (trinucleotide repeat containing 6B) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 22q13.1. Kodowane białko zawiera wysoką zawartość powtórzeń GW/WG, jeden lub więcej motywów bogatych w Q/P oraz C-końcową domenę motywu rozpoznawania RNA (RRM). Domena RRM jest niezbędna dla białka do przeprowadzenia represji translacji.
Immunogen
Trinucleotide repeat-containing 6B protein recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-TNRC6B antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen TNRC6B (trinucleotide repeat containing 6B) koduje białko zawierające motyw rozpoznawania RNA (RRM), które należy do rodziny białek GW182. Wiąże się z białkami argonautycznymi (Ago) zaangażowanymi w procesy wyciszania RNA, które są kierowane zarówno przez mikro-RNA (miRNA), jak i krótkie interferujące RNA (siRNA). Związek ten hamuje również translację i promuje degradację mRNA.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73563
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prestige Antibodies--monospecific antibodies designed for immunohistochemical analysis.
Sara Gunnerås et al.
BioTechniques, 44(6), 825-828 (2008-05-15)
Yoshiki Murakami et al.
BMC cancer, 13, 99-99 (2013-03-19)
Many studies support the hypothesis that specific microRNA (miRNA) expression in various human cancers including hepatocarcinogenesis is closely associated with diagnosis and prognosis. In hepatocellular carcinoma (HCC), malignancy level is related to the degree of histological differentiation. In order to
Todd L Edwards et al.
Human genetics, 132(12), 1361-1369 (2013-07-31)
Uterine fibroids (UFs) affect 77 % of women by menopause and account for $9.4 billion in yearly healthcare costs. We recently replicated findings from the first UF genome-wide association study (GWAS), conducted in the Japanese. Here we tested these GWAS-discovered
Joerg E Braun et al.
Molecular cell, 44(1), 120-133 (2011-10-11)
miRNAs are posttranscriptional regulators of gene expression that associate with Argonaute and GW182 proteins to repress translation and/or promote mRNA degradation. miRNA-mediated mRNA degradation is initiated by deadenylation, although it is not known whether deadenylases are recruited to the mRNA
Gunter Meister et al.
Current biology : CB, 15(23), 2149-2155 (2005-11-18)
RNA silencing processes are guided by small RNAs known as siRNAs and microRNAs (miRNAs) . They reside in ribonucleoprotein complexes, which guide the cleavage of complementary mRNAs or affect stability and translation of partial complementary mRNAs . Argonaute (Ago) proteins