Merck
Wszystkie zdjęcia(10)
Kluczowe dokumenty
HPA002896
Sigma-Aldrich
Anti-NDRG2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Ab1, Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Protein NDRG2 antibody produced in rabbit, Anti-Protein Syld709613 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:2500-1:5000
sekwencja immunogenna
TGLTSSIPEMILGHLFSQEELSGNSELIQKYRNIITHAPNLDNIELYWNSYNNRRDLNFERGGDITLRCPVMLVVGDQAPHEDAVVECNSKLDPTQTSFLKMADSGGQP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDRG2(57447)
Opis ogólny
NDRG2 (N-myc downstream-regulated gene 2) to białko kodowane przez gen NDRG2 u ludzi. Ulega ono silnej ekspresji w tkance mięśni szkieletowych, mózgu, wątrobie i sercu.
Immunogen
Protein NDRG2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-NDRG2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
NDRG2 (N-myc downstream-regulated gene 2) jest nowym genem supresorowym nowotworu i odgrywa ważną rolę w supresji nowotworu w kilku nowotworach lub liniach komórek nowotworowych. Gen ten odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu wzrostu guza. Funkcjonuje jako jeden z genów kandydujących w kancerogenezie trzustki i odgrywa fizjologiczną rolę w proliferacji komórek nerwiaka niedojrzałego. Może działać jako kandydat do leczenia nerwiaka niedojrzałego u dzieci.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70588
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Victoria C Foletta et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(12), 3112-3123 (2013-09-07)
The stress-responsive, tumor suppressor N-myc downstream-regulated gene 2 (Ndrg2) is highly expressed in striated muscle. In response to anabolic and catabolic signals, Ndrg2 is suppressed and induced, respectively, in mouse C2C12 myotubes. However, little is known about the mechanisms regulating
Yongzheng Ma et al.
Oncology reports, 38(2), 975-984 (2017-06-29)
Krüppel-like factor 4 (KLF4) is a zinc finger transcription factor, which was confirmed as a tumor suppressor gene in colorectal cancers. KLF4 inhibits colorectal cancer cells proliferation through upregulating p21WAF1/Cip1 and downregulating cyclin D1. We firstly reported that N-Myc downstream regulated
Developmentally Arrested Basket/Stellate Cells in Postnatal Human Brain as Potential Tumor Cells of Origin for Cerebellar Hemangioblastoma in von Hippel-Lindau Patients.
Shively, et al.
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 81, 885-899 (2023)
Bilal A Mir et al.
BMC molecular and cell biology, 20(1), 12-12 (2019-05-30)
MicroRNAs (miRNAs) are increasingly being identified as modulatory molecules for physiological and pathological processes in muscle. Here, we investigated whether miRNAs influenced the expression of the stress-responsive gene N-myc downstream-regulated gene 2 (Ndrg2) in skeletal muscle cells through the targeted
Ruixiao Li et al.
PloS one, 8(10), e76689-e76689 (2013-10-23)
N-Myc downstream-regulated gene 2 (NDRG2) is a candidate tumor suppressor gene, which plays an important role in controlling tumor growth. The aim of this study was to investigate the expression of NDRG2 gene in bladder cancer (BC) tissues and several