Merck
HPA001914
Sigma-Aldrich
Anti-NFE2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Leucine zipper protein NF-E2 antibody produced in rabbit, Anti-Nuclear factor, erythroid-derived 2 45 kDa subunit antibody produced in rabbit, Anti-Transcription factor NF-E2 45 kDa subunit antibody produced in rabbit, Anti-p45 NF-E2 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
1340,00 zł
1340,00 zł
Cena katalogowa2680,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
1340,00 zł
Cena katalogowa2680,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
SRNRVIQLSTSELGEMELTWQEIMSITELQGLNAPSEPSFEPQAPAPYLGPPPPTTYCPCSIHPDSGFPLPPPPYELPASTSHVPDPPYSYGNMAIPVSKPLSLSGLLSEPLQDPLALLDIGLPAGPPKPQEDPES
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NFE2(4778)
Opis ogólny
Czynnik jądrowy erytroidalny 2 (NFE2) jest czynnikiem transkrypcyjnym zaangażowanym w regulację genów specyficznych dla linii erytroidalnej i megakariocytarnej. Jest to heterodimer typu basic leucine zipper (bZIP) z dwiema podjednostkami o różnej wielkości: specyficznym dla układu krwiotwórczego większym polipeptydem p45 należącym do rodziny cap and collar (CNC) i szeroko wyrażaną mniejszą podjednostką MafG z rodziny p18/Maf K.
Immunogen
Transcription factor NF-E2 45 kDa subunit recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-NFE2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
NFE2 (nuclear factor, erythroid 2) jest zaangażowany w regulację transkrypcji na dwa sposoby: poprzez modyfikację struktury chromatyny i modulację aktywności czynnika transkrypcyjnego. Dwie domeny, p45 i MafG (czynnik transkrypcyjny), dimeryzują, tworząc złożoną domenę wiążącą DNA. NFE2 pozytywnie reguluje transkrypcję poprzez wiązanie się z klasą specyficznych sekwencji DNA genów erytroidalnych i megakariocytarnych. W szczególności, koniec aminowy p45 pełni funkcję aktywatora, gdy wiąże się z kilkoma białkami, w tym z ogólnym czynnikiem transkrypcyjnym TAFII130 (podjednostka czynnika inicjacji transkrypcji TFIID 130kDa). Doniesiono również, że sumoilacja p45 zwiększa powinowactwo wiązania DNA NFE2, co dodatkowo zwiększa zdolność transaktywacji NFE2.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84758
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Chiau Shyu et al.
Molecular and cellular biology, 25(23), 10365-10378 (2005-11-17)
NF-E2 is a transcription activator for the regulation of a number of erythroid- and megakaryocytic lineage-specific genes. Here we present evidence that the large subunit of mammalian NF-E2, p45, is sumoylated in vivo in human erythroid K562 cells and in
Konrad Aumann et al.
Blood, 122(1), 93-99 (2013-05-15)
The World Health Organization (WHO) classification of myeloproliferative neoplasms (MPNs) comprises several entities including essential thrombocythemia (ET); primary myelofibrosis (PMF); and MPN, unclassifiable (MPN,U). Differential diagnosis between ET and early, prefibrotic PMF can be challenging but is critical because clinical
H L Hung et al.
The Journal of biological chemistry, 276(14), 10715-10721 (2001-01-23)
The hematopoietic transcription factor NF-E2 is an important regulator of erythroid and megakaryocytic gene expression. The transcription cofactor cAMP-response element-binding protein (CREB)-binding protein (CBP) has previously been implicated in mediating NF-E2 function. In this report, we examined the role of
Anismrita Lahon et al.
Frontiers in cellular and infection microbiology, 11, 715208-715208 (2021-09-14)
Dengue virus (DENV) infection can cause either self-limited dengue fever or hemorrhagic complications. Low platelet count is one of the manifestations of dengue fever. Megakaryocytes are the sole producers of platelets. However, the role of both host and viral factors