Kluczowe dokumenty
HPA001844
Sigma-Aldrich
Anti-SHC1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-SH2 domain protein C1, Anti-SHC-transforming protein 1, Anti-Src homology 2 domain-containing-transforming protein C1
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
PLRNESLSSLEEGASGSTPPEELPSPSASSLGPILPPLPGDDSPTTLCSFFPRMSNLRLANPAGGRPGSKGEPGRAADDGEGIVGAAMPDSGPLPLLQDMNKLSGGGGRRTRVEGGQLGGEEWTRHGSFVNKPTRGWLHPNDKVMG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SHC1(6464)
Opis ogólny
SHC1 (Src homology 2 domain containing transforming protein 1) jest białkiem adapterowym z domeną SH2 (Src homology 2) na końcu karboksylowym i domeną wiążącą fosfotyrozynę (PTB) na końcu aminowym. Jest ono związane ze szlakami sygnałowymi wyzwalanymi przez receptor TIE2 (kinaza tyrozynowa z domenami homologii Ig i EGF-2), co dodatkowo pomaga w migracji i trójwymiarowej organizacji komórek śródbłonka (EC). Sprzęga się z aktywowanym receptorem naskórkowego czynnika wzrostu, aby ulec fosforylacji w proliferacji komórek ssaków.
Immunogen
SHC-transforming protein 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST78889
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enrica Audero et al.
The Journal of biological chemistry, 279(13), 13224-13233 (2003-12-11)
Angiopoietin-1 can promote migration, sprouting, and survival of endothelial cells through activation of different signaling pathways triggered by the Tie2 tyrosine kinase receptor. ShcA adapter proteins are targets of activated tyrosine kinases and are implicated in the transmission of activation
G Pelicci et al.
Cell, 70(1), 93-104 (1992-07-10)
A new SH2-containing sequence, SHC, was isolated by screening cDNA libraries with SH2 representative DNA probes. The SHC cDNA is predicted to encode overlapping proteins of 46.8 and 51.7 kd that contain a single C-terminal SH2 domain, and an adjacent
Cristina Carrato et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(24), 6600-6609 (2020-10-02)
Molecular subtype classifications in glioblastoma may detect therapy sensitivities. IHC would potentially allow the identification of molecular subtypes in routine clinical practice. Formalin-fixed, paraffin-embedded tumor samples of 124 uniformly treated, newly diagnosed patients with glioblastoma were submitted to RNA sequencing