Kluczowe dokumenty
HPA001819
Sigma-Aldrich
Anti-SRF antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Serum response factor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
LPTSFTLMPGGAVAQQVPVQAIQVHQAPQQASPSRDSSTDLTQTSSSGTVTLPATIMTSSVPTTVGGHMMYPSPHAVMYAPTSGLGDGSLTVLNAFSQAPSTMQVSHSQVQEPGGVPQVFLTASSGTVQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRF(6722)
Opis ogólny
Czynnik odpowiedzi na surowicę (SRF) jest czynnikiem transkrypcyjnym MADS-box zaangażowanym w rozwój embrionalny oraz utrzymanie komórek mięśni gładkich i neuronów. Odgrywa kluczową rolę w kontroli genów proliferacji komórek, takich jak FOS (FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog), JUNB (jun B proto-oncogene), FOSB (FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B) i EGR1 (early growth response 1). Jest również związany z tworzeniem mezodermy, rozwojem serca i aktywnością neuronów. SRF jest wyrażany obficie w całym organizmie, ale jest silnie wyrażany w komórkach mięśniowych. Oprócz raka, gen ten jest również związany z chorobami serca.
Immunogen
Serum response factor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84748
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bo Cen et al.
Journal of cellular biochemistry, 93(1), 74-82 (2004-09-08)
Myocardin, megakaryoblastic leukemia-1 (MKL1), and MKL2 belong to a newly defined family of transcriptional coactivators. All three family members bind to serum response factor (SRF) and strongly activate transcription from promoters with SRF binding sites. SRF is required for the
Ksenija Bernau et al.
American journal of physiology. Lung cellular and molecular physiology, 321(1), L174-L188 (2021-05-13)
Extracellular matrix deposition characterizes idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) and is orchestrated by myofibroblasts. The lung mesenchyme is an essential source of myofibroblasts in pulmonary fibrosis. Although the transcription factor serum response factor (SRF) has shown to be critical in the
Sara J Cooper et al.
Genome research, 17(2), 136-144 (2007-01-04)
The serum response factor (SRF) is essential for embryonic development and maintenance of muscle cells and neurons. The mechanism by which this factor controls these divergent pathways is unclear. Here we present a genome-wide view of occupancy of SRF at