Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
HPA001768
Sigma-Aldrich
Anti-MYO1C antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-MMI-beta, Anti-MMIb, Anti-Myosin I beta, Anti-Myosin-Ic
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
GEEETLRRLGLERNPQSYLYLVKGQCAKVSSINDKSDWKVVRKALTVIDFTEDEVEDLLSIVASVLHLGNIHFAANEESNAQVTTENQLKYLTRLLSVEGSTLREALTHRKIIAKGEELLSPLNLEQAAYARDALAKAVYSRTFTWLV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MYO1C(4641)
Immunogen
Myosin-Ic recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których to przeciwciało zostało z powodzeniem użyte, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, są podane poniżej.
Immunohistochemia (1 artykuł)
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
MYO1C, jednogłowa miozyna klasy I, zlokalizowana na powierzchni komórki. Jest ona związana z tratwami lipidowymi wzbogaconymi w cholesterol i zwiększa ich recykling z przedziałów wewnątrzkomórkowych na powierzchnię komórki. Nieprawidłowe funkcjonowanie MYO1C powoduje zaburzoną dystrybucję komórkową tratw lipidowych, a następnie akumulację błon wzbogaconych w cholesterol w okołojądrowym przedziale recyklingu, co ostatecznie prowadzi do powiększenia błon endolizosomalnych. Podobnie jak wszystkie niekonwencjonalne miozyny, MYO1C oddziałuje również z aktyną. Uczestniczy w transporcie ładunków pęcherzykowych, takich jak transport Glut-4 (transporter glukozy typu 4), nabłonkowy kanał Na+, białko podocytów Neph1 (białko podobne do nefryny 1) i niezbędny modulator NF (czynnik jądrowy) -κB.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST85130
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kittichate Visuttijai et al.
PloS one, 11(10), e0164063-e0164063 (2016-10-08)
Myosin-1C (MYO1C) is a tumor suppressor candidate located in a region of recurrent losses distal to TP53. Myo1c can tightly and specifically bind to PIP2, the substrate of Phosphoinositide 3-kinase (PI3K), and to Rictor, suggesting a role for MYO1C in
Ilja Nevzorov et al.
EMBO reports, 19(2), 290-304 (2018-01-14)
Accurate control of macromolecule transport between nucleus and cytoplasm underlines several essential biological processes, including gene expression. According to the canonical model, nuclear import of soluble proteins is based on nuclear localization signals and transport factors. We challenge this view
Ajit Tiwari et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 304(5), H687-H696 (2012-12-25)
Vascular endothelial growth factor receptor-2 (VEGFR2) is a receptor tyrosine kinase that is expressed in endothelial cells and regulates angiogenic signal transduction under both physiological and pathological conditions. VEGFR2 turnover at the plasma membrane (PM) is regulated by its transport
Sagi Barzilai et al.
Journal of leukocyte biology, 99(6), 1045-1055 (2015-12-25)
Activation of endothelial cells by IL-1β triggers the expression of multiple inflammatory cytokines and leukocyte-attracting chemokines. The machineries involved in the secretion of these inducible proteins are poorly understood. With the use of genome-wide transcriptional analysis of inflamed human dermal
Filippo Di Pisa et al.
BMC molecular and cell biology, 22(1), 41-41 (2021-08-13)
The human SH3 domain Binding Glutamic acid Rich Like 3 (SH3BGRL3) gene is highly conserved in phylogeny and widely expressed in human tissues. However, its function is largely undetermined. The protein was found to be overexpressed in several tumors, and